Learn More
Falcon™ Polystyrolröhrchen mit rundem Boden
Aus optisch klarem Polystyrol für einfaches Betrachten der Probe. Corning™ Falcon™ Rundboden-Polystyrolröhrchen werden häufig in Laborprotokollen verwendet und erwähnt.
Marke: Falcon™ 352051
199.92 CHF gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24155" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Die Einzelverpackungen sind mit medizinischen Verpackungsmaterialien verpackt und ermöglichen einen keimfreien Zugang Vielfach in veröffentlichten Laborverfahren und -protokollen erwähnt (z. B. Molecular Cloning, 2. Auflage, T. Maniatis et al.)
- Erhältlich mit schwerem, langlebigem Schnappverschluss mit zwei Positionen für eine einfache Handhabung; mit Schraubverschluss oder ohne Verschluss
- Alle Größen werden steril geliefert; die Größe 12 x 75 mm ohne Verschluss ist auch als nicht sterile Ausführung erhältlich
Spezifikation
Naturfarben | |
Klar | |
14 ml | |
Polystyrol | |
Schnappverschluss mit zwei Positionen | |
Steril | |
17 mm | |
Reagenzgläser |
Polyethylen | |
1400 × g | |
100 mm | |
Ja | |
125/Beutel, 1000/Karton | |
Nein | |
Schnappverschluss |
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
32724057 | Qualitätsbescheinigung | 24/04/2025 | 352051 |
32024024 | Qualitätsbescheinigung | 29/03/2025 | 352051 |
29124034 | Qualitätsbescheinigung | 26/03/2025 | 352051 |
23524001 | Qualitätsbescheinigung | 15/02/2025 | 352051 |
23424001 | Qualitätsbescheinigung | 24/01/2025 | 352051 |
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Spotlight
Entdecken Sie zahlreiche Rabatte in verschiedenen Produktbereichen, einschließlich Chemikalien, allgemeiner Laborbedarf, Life Science, Geräte und Ausstattung, Verbrauchsmaterialien und Sicherheit.Aktionscode: 24155Gültig bis zum: 2025-04-30
Tage
5Stunden
11Minuten
30Sekunden
58