Learn More
Thermo Scientific™ Nunc™ Polystyrol-Zentrifugenröhrchen, 10/11 ml
Steigern Sie die Effizienz der Zentrifugation mit diesen Zentrifugenröhrchen aus Polycarbonat, die sowohl bezüglich RZB als auch Dichtheit getestet werden.
223.00 CHF - 385.00 CHF
Spezifikation
Material | Polystyrol |
---|---|
Anzahl pro Karton | 480 |
Anzahl pro Packung | 80 |
Durchmesser (metrisch) | 16 mm |
Produkttyp | Zentrifugenröhrchen |
Produktcode | Marke | Bodenform | Graduations | Writing Area | Sterilität | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Bodenform | Graduations | Writing Area | Sterilität | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10473103
![]() |
Thermo Scientific™
337846 |
Konisch | Ja | Steril |
343.00 CHF
480 Stück |
Verfügbar ab: 08-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
10429672
![]() |
Thermo Scientific™
347856 |
Konisch | Nein | Steril |
223.00 CHF
480 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
10707431
![]() |
Thermo Scientific™
347880 |
Konisch | Ja | Steril |
226.00 CHF
480 Stück |
Verfügbar ab: 04-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
10008880
![]() |
Thermo Scientific™
348224 |
Rund | Nein | Steril |
385.00 CHF
480 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
10374461
|
Thermo Scientific™
362308 |
Flach | Ja | Unsteril | N/A | |||||||
12601500
|
Thermo Scientific™
362707 |
Flach | Ja | Steril | N/A | |||||||
Beschreibung
Steigern Sie die Effizienz der Zentrifugation mit Thermo Scientific™ Nunc™ 10/11 ml-Polystyrol-Zentrifugenröhrchen, die sowohl bezüglich RZB als auch Dichtheit getestet werden.
- Für mehr Flexibilität in verschiedenen Formaten erhältlich
- Unterschiedliche Bodenformen für alle Anforderungen
- Mit Verschlusskappe mit Dichtring aus Polyethylen
- Passend für die meisten Standard-Zentrifugen
- Getestete Relative Zentrifugalbeschleunigung (RZB)
- CE-Kennzeichnung
Spezifikation
Polystyrol | |
80 | |
Zentrifugenröhrchen |
480 | |
16 mm | |
3000 × g |