Learn More
Thermo Scientific™ Nunc™ Polystyrol-Zentrifugenröhrchen, 10/11 ml
Steigern Sie die Effizienz der Zentrifugation mit diesen Zentrifugenröhrchen aus Polycarbonat, die sowohl bezüglich RZB als auch Dichtheit getestet werden.
Marke: Thermo Scientific™ 337846
243.48 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21693" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Steigern Sie die Effizienz der Zentrifugation mit Thermo Scientific™ Nunc™ 10/11 ml-Polystyrol-Zentrifugenröhrchen, die sowohl bezüglich RZB als auch Dichtheit getestet werden.
- Für mehr Flexibilität in verschiedenen Formaten erhältlich
- Unterschiedliche Bodenformen für alle Anforderungen
- Mit Verschlusskappe mit Dichtring aus Polyethylen
- Passend für die meisten Standard-Zentrifugen
- Getestete Relative Zentrifugalbeschleunigung (RZB)
- CE-Kennzeichnung
Spezifikation
11 ml | |
480 | |
Steril | |
110 mm | |
Ja | |
Ja | |
3000 × g |
Polystyrol | |
80 | |
Konisch | |
Konisch | |
16 mm | |
Zentrifugenröhrchen |