Learn More
Macherey-Nagel™ NucleoSpin™ Plasmid, für die Transfektion geeignet
Eine schnelle Methode zur Aufreinigung von für die Transfektion geeigneter Plasmid-DNA mit Miniformat-Technologie zur Reduzierung von Endotoxinen aus bakteriellen Lysaten. Das Komplettpaket enthält Mini-Zentrifugationssäulen für einen ultraschnellen Arbeitsablauf.
142.00 CHF - 621.00 CHF
Spezifikation
Bakterielle Endotoxine < 50 EU/ng DNA
Inhalt und Lagerung Raumtemperatur (18–25 °C)
Format Mini-Spin-Säule
Isolation Technology Silikamembran- und Endotoxin-Reduktionstechnologie
Probentyp Bakterienkultur (E. coli, Plasmide mit hoher Kopienzahl)
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Anzahl Proben Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Anzahl Proben Preis Menge & Verfügbarkeit  
15503636
Unterlagen ansehen
Macherey-Nagel™
740490.50
50
142.00 CHF
50 Reaktionen
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
15593626
Unterlagen ansehen
Macherey-Nagel™
740490.250
250
621.00 CHF
250 Reaktionen
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Endotoxine werden während typischer Plasmid-Präparationen von bakteriellen Lysaten mitgereinigt. Da sie das Überleben eukaryotischer Zellen beeinträchtigen, ist eine Reduktion der Endotoxine vor der Zelltransfektion unerlässlich. NucleoSpin™ Plasmid Transfektions-geeignete Kits wurden entwickelt, um Endotoxine aus bakteriellen Lysaten zu reduzieren.
  • Reinigt Plasmide mit hoher Kopienzahl für die Transfektion
  • Neuartige Technologie zur Verringerung des Endotoxingehalts (< 50 EU/μg DNA) für eine erfolgreiche Transfektion
  • Schnelle Aufreinigung von E. coli durch manuelle, Vakuum- oder Zentrifugationsverarbeitung
  • Ultraschnelles Verfahren mit Mini-Zentrifugationssäulen vereinfacht den Arbeitsablauf
  • Downstream-Prozesse: Transfektion von häufigen Zelllinien (Lipofektion, Elektroporation)
  • Auch geeignet für molekularbiologische Standardanwendungen wie Klonen und Sequenzieren
Spezifikation
Spezifikation
< 50 EU/ng DNA
Mini-Spin-Säule
Bakterienkultur (E. coli, Plasmide mit hoher Kopienzahl)
Elutionsvolumen 30–50 μl
Zentrifuge, Vakuumkammer (z. B. NucleoVac 96)
NucleoSpin transfektionsfähige Plasmid-Säulen, Entnahmeröhrchen, Puffer, RNase A
Bis zu 5 ml
14 Minuten/6 Präparate
Raumtemperatur (18–25 °C)
Silikamembran- und Endotoxin-Reduktionstechnologie
Bindungsvermögen: 35 μg
Transfektionsfähige Plasmid-DNA
Schnelle Aufreinigung von Plasmiden für die Transfektion
A260/A280: 1,80–1,85
< 15 kbp
15 – 30 μg
Videos
Sicherheit und Handhabung
Mehr anzeigen
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Macherey-Nagel™ NucleoSpin™ Plasmid, für die Transfektion geeignet