Learn More
Macherey-Nagel™ NucleoSpin™ Plasmid, für die Transfektion geeignet
Eine schnelle Methode zur Aufreinigung von für die Transfektion geeigneter Plasmid-DNA mit Miniformat-Technologie zur Reduzierung von Endotoxinen aus bakteriellen Lysaten. Das Komplettpaket enthält Mini-Zentrifugationssäulen für einen ultraschnellen Arbeitsablauf.
Marke:  Macherey-Nagel™ 740490.250
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15593626
  • 621.00 CHF / 250 Reaktionen
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Endotoxine werden während typischer Plasmid-Präparationen von bakteriellen Lysaten mitgereinigt. Da sie das Überleben eukaryotischer Zellen beeinträchtigen, ist eine Reduktion der Endotoxine vor der Zelltransfektion unerlässlich. NucleoSpin™ Plasmid Transfektions-geeignete Kits wurden entwickelt, um Endotoxine aus bakteriellen Lysaten zu reduzieren.
  • Reinigt Plasmide mit hoher Kopienzahl für die Transfektion
  • Neuartige Technologie zur Verringerung des Endotoxingehalts (< 50 EU/μg DNA) für eine erfolgreiche Transfektion
  • Schnelle Aufreinigung von E. coli durch manuelle, Vakuum- oder Zentrifugationsverarbeitung
  • Ultraschnelles Verfahren mit Mini-Zentrifugationssäulen vereinfacht den Arbeitsablauf
  • Downstream-Prozesse: Transfektion von häufigen Zelllinien (Lipofektion, Elektroporation)
  • Auch geeignet für molekularbiologische Standardanwendungen wie Klonen und Sequenzieren
Spezifikation
Spezifikation
< 50 EU/ng DNA
Mini-Spin-Säule
Bakterienkultur (E. coli, Plasmide mit hoher Kopienzahl)
Elutionsvolumen 30–50 μl
Zentrifuge, Vakuumkammer (z. B. NucleoVac 96)
NucleoSpin transfektionsfähige Plasmid-Säulen, Entnahmeröhrchen, Puffer, RNase A
A260/A280: 1,80–1,85
< 15 kbp
15 – 30 μg
Raumtemperatur (18–25 °C)
Silikamembran- und Endotoxin-Reduktionstechnologie
Bindungsvermögen: 35 μg
Transfektionsfähige Plasmid-DNA
Schnelle Aufreinigung von Plasmiden für die Transfektion
250
Bis zu 5 ml
14 Minuten/6 Präparate
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Inhalationsallergen Kategorie 1
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H334-Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen.
  • H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P342+P311-Bei Symptomen der Atemwege: GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: sodium hydroxide solution (diluted < 2 %), dodecyl sulfate,sodium salt/guanidine hydrochloride/trie