Learn More
Macherey-Nagel™ NucleoSpin™ Plasmidsäulen
Erzeugen Sie schnell hochreine Plasmid-DNA im kleinen Umfang. NucleoSpin™ Plasmidsäulen werden mit oder ohne Deckel geliefert.
37.25 CHF - 595.00 CHF
Spezifikation
Format | Column |
---|---|
Isolation Technology | Silika-Membran-Technologie |
Sequencing Type | DNA- und RNA-Sequenzierung |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | High-Copy-Plasmide von E. coli |
Produkttyp | Plasmidsäulen |
Produktcode | Marke | Anzahl Reaktionen | Enthält | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Anzahl Reaktionen | Enthält | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11942502
|
Macherey-Nagel™
740588.10 |
10 Aufreinigungen | Deckel |
37.25 CHF
10 Reaktionen |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
11932392
|
Macherey-Nagel™
740588.50 |
50 Aufreinigungen | Deckel |
136.00 CHF
50 Reaktionen |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
12353358
|
Macherey-Nagel™
740588.250 |
250 Aufreinigungen | Deckel |
595.00 CHF
250 Reaktionen |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
11912252
|
Macherey-Nagel™
740499.250 |
250 | NoLid |
595.00 CHF
250 Reaktionen |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
11942362
|
Macherey-Nagel™
740499.50 |
50 | NoLid |
127.00 CHF
50 Reaktionen |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
Eigenschaften
- Für die schnelle Bereitung von hochreiner Plasmid-DNA im kleinen Umfang
- Schnelles Verfahren–6 Minipreps in 25 min
- Hohe Ausbeute–bis zu 50 μg Plasmid-DNA
- Chaotroper Salzwaschlpuffer– extra reine DNA
Anwendungen
- High-Copy-Plasmide von E. coli
- Low-Copy-Plasmide, P1-Konstrukte oder Cosmide (höhere Puffervolumina erforderlich)
- Plasmid-DNA aus grampositiven Bakterien und Plasmid-DNA-Aufreinigung aus Reaktionsgemischen
- Zusätzliches Protokoll für M13-DNA auf Anfrage erhältlich
- Typische Downstream-Prozesse: Klonierung, Sequenzierung, PCR, Restriktionsanalyse
Spezifikation
Column | |
DNA- und RNA-Sequenzierung | |
Plasmidsäulen | |
2 bis 10 ml |
Silika-Membran-Technologie | |
High-Copy-Plasmide von E. coli | |
2 ml |
Sicherheit und Handhabung
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
- H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H334-Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen.
- H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
Sicherheitshinweis
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P342+P311-Bei Symptomen der Atemwege: GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: sodium hydroxide solution (diluted < 2 %), dodecyl sulfate,sodium salt/guanidine hydrochloride/2-pr