Learn More
Macherey-Nagel™ NucleoSpin™ Plasmidsäulen
Erzeugen Sie schnell hochreine Plasmid-DNA im kleinen Umfang. NucleoSpin™ Plasmidsäulen werden mit oder ohne Deckel geliefert.
Marke:  Macherey-Nagel™ 740588.10
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11942502
  • 37.25 CHF / 10 Reaktionen
Lager vorrätig
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Eigenschaften
  • Für die schnelle Bereitung von hochreiner Plasmid-DNA im kleinen Umfang
  • Schnelles Verfahren–6 Minipreps in 25 min
  • Hohe Ausbeute–bis zu 50 μg Plasmid-DNA
  • Chaotroper Salzwaschlpuffer– extra reine DNA
Anwendungen
  • High-Copy-Plasmide von E. coli
  • Low-Copy-Plasmide, P1-Konstrukte oder Cosmide (höhere Puffervolumina erforderlich)
  • Plasmid-DNA aus grampositiven Bakterien und Plasmid-DNA-Aufreinigung aus Reaktionsgemischen
  • Zusätzliches Protokoll für M13-DNA auf Anfrage erhältlich
  • Typische Downstream-Prozesse: Klonierung, Sequenzierung, PCR, Restriktionsanalyse
Spezifikation
Spezifikation
Column
DNA- und RNA-Sequenzierung
Deckel
Plasmidsäulen
2 bis 10 ml
25 min
Silika-Membran-Technologie
High-Copy-Plasmide von E. coli
10 Aufreinigungen
2 ml
<50kbp
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheit und Handhabung
Mehr anzeigen
Zertifikate
Zubehör anzeigen
Name des Produkts
Macherey-Nagel™ NucleoSpin™ Plasmidsäulen > Anzahl der Reaktionen: 10