Learn More
Macherey-Nagel™ NucleoSpin™ Plasmidsäulen
Ersatzsäulen für die Verwendung mit NucleoSpin™ Plasmid-Kits für die schnelle, kleinvolumige Vorbereitung von hochreiner, sequenzierungsfähiger Plasmid-DNA.
Marke: Macherey-Nagel™ 740588.250S
198.36 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
NucleoSpin™ Plasmid
- Für die schnelle Bereitung von hochreiner Plasmid-DNA im kleinen Umfang
- Schnelles Verfahren: 6 Mini-Preps in 25 min
- Hohe Ausbeute: bis zu 50 μg Plasmid-DNA
- Chaotroper Salzwaschpuffer– extra reine DNA
- Downstream-Prozesse: Klonierung, Sequenzierung, PCR, Transformation, Restriktionsanalyse
- High-Copy-Plasmide von E. coli
- Low-Copy-Plasmide, P1-Konstrukte oder Cosmide (höhere Puffervolumina erforderlich)
- Plasmid-DNA aus grampositiven Bakterien und Plasmid-DNA-Aufreinigung aus Reaktionsgemischen
- Zusätzliches Protokoll für M13-DNA erhältlich
Spezifikation
Mini-Spin-Säule | |
E. coli-Kultur | |
Elutionsvolumen: 50 μl | |
NucleoSpin™ Plasmid-Kit | |
Nur Säulen | |
Je 250 |
Silika-Membran-Technologie | |
Bindungsvermögen: 50 μg | |
Sequenzierfähige Plasmid-DNA | |
Herstellung von hochreiner Plasmid-DNA | |
NucleoSpin Plasmidsäulen mit Deckel | |
2 bis 10 ml |
Sicherheit und Handhabung
- NucleoSpin Plasmid
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: sodium hydroxide solution (diluted < 2 %), dodecyl sulfate,sodium salt/guanidine hydrochloride/2-pr