Learn More
Tris-EDTA Buffer Solutions, Novus Biologicals™
For recovery of antigens masked by fixation in cross-linking fixatives, such as formalin
Marke: Bio-Techne NB900-66730
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- 10X EDTA buffer for Immunohistochemistry
- Dilute one part buffer with nine parts distilled water
- Unit size: 500mL
Recommended Storage
Store at room temperature
Spezifikation
Tris-EDTA Buffer | |
8 | |
500 mL |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Tris-EDTA Buffer Solutions, Novus Biologicals™ > pH 8.0 for heat induced epitope recovery
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur