missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Tris-EDTA Buffer Solutions, Novus Biologicals™
For recovery of antigens masked by fixation in cross-linking fixatives, such as formalin
316.00 CHF - 535.00 CHF
Produktcode | Marke | pH | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | pH | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
18064685
|
Bio-Techne
NB900-62085 |
9 |
535.00 CHF
500 Milliliter |
Verfügbar ab: 11-12-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
18010384
|
Bio-Techne
NB900-66730 |
8 |
316.00 CHF
500 Milliliter |
Verfügbar ab: 03-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- 10X EDTA buffer for Immunohistochemistry
- Dilute one part buffer with nine parts distilled water
- Unit size: 500mL
Spezifikation
500 mL |