Learn More
Novus Biologicals™ beta 2-Microglobulin Protein
Highly purified. Generating reliable and reproducible results.
470.00 CHF - 1210.00 CHF
Spezifikation
Konzentration 0.5mg/mL
Zur Verwendung mit (Anwendung) SDS-PAGE
Zusammensetzung Liquid. In 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0) containing 20% glycerol, 2mM DTT, 100mM NaCl
Molekulargewicht 14.0kDa
Reinigungsverfahren SDS-PAGE
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
18229482
Unterlagen ansehen
Novus Biologicals™
NBP1-50840-0.05MG
0.05 mg
1210.00 CHF
0.05 Milligramm
Verfügbar ab: 07-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
18084985
Unterlagen ansehen
Novus Biologicals™
NBP1-50840-0.01MG
0.01 mg
470.00 CHF
0.01 Milligramm
Verfügbar ab: 23-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
A recombinant protein with a N-Terminal His-tag and corresponding to the amino acids 21-119 of Human beta 2-Microglobulin The Recombinant Human beta 2-Microglobulin Protein is derived from E. coli. The Recombinant Human beta 2-Microglobulin Protein has been validated for the following applications: SDS-Page.
Spezifikation
Spezifikation
0.5mg/mL
Liquid. In 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0) containing 20% glycerol, 2mM DTT, 100mM NaCl
SDS-PAGE
RUO
Unconjugated
SDS-PAGE
14.0kDa
Store at -80°C. Avoid freeze-thaw cycles.
beta 2-Microglobulin
>95%
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Novus Biologicals™ beta 2-Microglobulin Protein