Learn More
Novus Biologicals™ beta 2-Microglobulin Protein
Highly purified. Generating reliable and reproducible results.
Marke: Novus Biologicals™ NBP1-50840-0.01MG
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
A recombinant protein with a N-Terminal His-tag and corresponding to the amino acids 21-119 of Human beta 2-Microglobulin The Recombinant Human beta 2-Microglobulin Protein is derived from E. coli. The Recombinant Human beta 2-Microglobulin Protein has been validated for the following applications: SDS-Page.
Spezifikation
0.5mg/mL | |
Liquid. In 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0) containing 20% glycerol, 2mM DTT, 100mM NaCl | |
SDS-PAGE | |
Store at -80°C. Avoid freeze-thaw cycles. | |
beta 2-Microglobulin | |
>95% |
SDS-PAGE | |
14.0kDa | |
0.01 mg | |
RUO | |
Unconjugated |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Novus Biologicals™ beta 2-Microglobulin Protein > 0.01mg
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur