Learn More
Invitrogen™ Novex™ WedgeWell™ Tris-Glycine Welcome Pack, 10%
Das Novex Tris-Glycin Startpaket enthält alle notwendigen Novex Tris-Glycin-Gele, Puffer und Reagenzien für den erstmaligen Einsatz eines Mini-Gel-Tanks.
Marke: Invitrogen™ XP0010A
621.36 CHF gültig bis 2025-06-21
Benutzen Sie den Promotions-Code "24112" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Benachrichtigungen:
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 24112
Beschreibung
Das Novex Tris-Glycin Startpaket enthält alle notwendigen Novex Tris-Glycin-Gele, Puffer und Reagenzien für den erstmaligen Einsatz eines Mini-Gel-Tanks. Der Mini-Gel-Tank ist mit allen Novex und NuPAGE Mini-Gelen kompatibel. Jeder Mini Gel Tank fasst bis zu zwei Gele pro Lauf. Das einzigartige Tank-Design ermöglicht eine praktische parallele Gelbeladung und eine optimale Anzeige bei der Verwendung. Laufzeiten schwanken je nach Pufferbedingungen und der eingesetzten Stromversorgung.
Inhalt des Novex Tris-Glycin Plus Midi-Starterpakets:
• Mini-Gel-Tank (A25977)
• Novex Tris-Glycin Mini Gele, WedgeWell-Format (2 Kartons, 20 Gele)
• Novex Tris-Glycin SDS-Laufpuffer, 10X (LC2675)
• Novex Tris-Glycin SDS-Probenpuffer, 2X (LC2676)
• NuPAGE Probenreduktionsmittel, 10X (NP0004)
• Vorgefärbte PageRuler Plus Proteinleiter, 10 bis 250 kDa (26620)
Informationen zum Mini-Gel-Tank
Der Mini-Gel-Tank ist mit allen Novex und NuPAGE Mini-Gelen kompatibel. Jeder Mini Gel Tank fasst bis zu zwei Gele pro Lauf. Das einzigartige Tank-Design ermöglicht eine praktische parallele Gelbeladung und eine optimale Anzeige bei der Verwendung. Die Laufzeiten können je nach Pufferbedingungen und verwendeter Stromversorgung variieren.
Über Novex Tris-Glycin-Gelen im WedgeWell-Format
Novex Tris-Glycin Mini-Gele sind Polyacrylamid-Gele auf Grundlage der herkömmlichen Laemmli-Protein-Elektrophorese und ermöglichen die Verwendung von Laemmli-Proben- und Laufpuffern. Sie bieten eine konstante Leistung und Trennung einer Vielzahl von Proteinen in gut aufgelöste Bändern. Novex Tris-Glycin-Gele im WedgeWell-Format verfügen über innovative keilförmige Wells, die ein zweifach höheres Probenbeladungsvolumen als andere 1,0 mm dicke Gele ermöglichen. Die keilförmigen Wells besitzen größere Öffnungen, die die Probenbeladung erleichtern.
Für den Transfer Ihrer Proteine auf eine Membran empfehlen wir die Verwendung des Novex nativen Tris-Glycin-Laufpuffers(LC2672) oder des Novex Tris-Glycin-Transferpuffers (LC3675) für den herkömmlichen Nasstransfer unter Verwendung des Mini Blot-Moduls (B1000). Alternativ kann der schnelle halbtrockene Transfer mit dem Invitrogen Power Blotter oder der schnelle trockene Transfer mit dem iBlot 2 Gel-Transfergerät (IB21001) durchgeführt werden.
Spezifikation
Mini-Gel-Tank | |
Mini | |
Tris-Glycin | |
10-Well | |
Novex™, WedgeWell™ | |
Zugelassen für den Versand bei Raumtemperatur oder auf Nasseis |
10 % | |
1,0 mm | |
30 bis 250 kDa | |
PageRuler™ Plus Vorgefärbte Proteinleiter | |
1 Welcome Pack |