Learn More
Invitrogen™ Novex™ WedgeWell™ Tris-Glycine Welcome Pack, 10%
Das Novex Tris-Glycin Startpaket enthält alle notwendigen Novex Tris-Glycin-Gele, Puffer und Reagenzien für den erstmaligen Einsatz eines Mini-Gel-Tanks.
932.00 CHF
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) Mini-Gel-Tank
Gelanteil (%) 10 %
Gelgröße Mini
Gel Thickness 1,0 mm
Geltyp Tris-Glycin
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Wells Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Wells Preis Menge & Verfügbarkeit  
15500563
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Invitrogen™
XP0010A
10-Well
932.00 CHF
1 Set
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 19-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
15894062
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Invitrogen™
XP0010B
12-Well
932.00 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 15-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
15500182
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Invitrogen™
XP0010C
15-Well
932.00 CHF
1 Set
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 19-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
Mini-Gel-Tank
Mini
Tris-Glycin
PageRuler™ Plus Vorgefärbte Proteinleiter
1 Welcome Pack
10 %
1,0 mm
30 bis 250 kDa
Novex™, WedgeWell™
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Invitrogen™ Novex™ WedgeWell™ Tris-Glycine Welcome Pack, 10%