Learn More
Invitrogen™ Novex™ TBE Gels, 8%
Novex™ TBE Gels 8% are designed to run on the XCell SureLock™ Mini-Cell and provide high-resolution analysis of restriction digests and PCR products.
Marke:  Invitrogen™ EC6215BOX
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 12015725
  • 423.00 CHF / 10 Stück
Krebsforschungskampagne
Aktionscode 24147 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Verfügbar ab: 04-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Includes: Katalognummern für Gele beziehen sich auf eine einzelne Packung. Jede Packung enthält 10 Gele.
Beschreibung
Beschreibung
Novex™ TBE Gels 8% provide high-resolution analysis of restriction digests and PCR products. Designed to run on the XCell SureLock™ Mini-Cell, the polyacrylamide gels give sharp, clearly resolved, intense bands, and provide separations of double-strand DNA fragments from 25–220 bp.
  • DNA-Fragmente werden in klar abgegrenzte, enge Banden aufgetrennt
  • Konzipiert zur Verwendung mit der XCell SureLock™ Mini-Zelle
  • Hergestellt mit hochreiner Tris-Base, Borsäure, EDTA, Acrylamid, Bisacrylamid, TEMED und APS
Acrylamid-Gelelektrophorese, Reinigung und Analyse von DNA und RNA, Gelelektrophorese und Blotting von Nukleinsäuren
Bestellinformation
Versandbedingung: Nasses Eis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
• Die Katalognummer bezieht sich auf eine einzelne Packung mit 10 Gelen
Lagerung bei 4 °C.
XCell SureLock Mini-Cell
TBE
25 to 220 bp
10 Gele/Karton
Nasseis
Novex TBE Gels, 8%, 10-well
8 %
TBE-Gel
10-Well
Double-stranded DNA (dsDNA)
Dokumentation
Brochures
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer12121190 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum19/07/2017 Catalog NumberEC6215BOX
Chargennummer13010790 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum19/07/2017 Catalog NumberEC6215BOX
Chargennummer12112630 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum19/07/2017 Catalog NumberEC6215BOX
Chargennummer12120794 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum19/07/2017 Catalog NumberEC6215BOX
Chargennummer12111231 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum19/07/2017 Catalog NumberEC6215BOX
Aktionen
Aktionen
  • Mehrere Hersteller
    Sparen Sie kräftig bei wichtigen Produktenfür die Krebsforschung
    Aktionscode24147
    Gültig bis zum2025-07-31
    Neues Angebot
    Jetzt sparen
  • Invitrogen , ABI Applied Biosystems , Thermo Scientific , Affymetrix eBioscience
    Einsparungen zur Unterstützung Ihrer Forschung.
    Aktionscode: 24108
    Gültig bis zum2025-06-27
    Neues Angebot
    Jetzt sparen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Invitrogen™ Novex™ TBE Gels, 8% > 1 Karton