Learn More
Invitrogen™ Novex™ pH 3-7 IEF Protein Gele, 1,0 mm
Novex™ pH 3-7 IEF-Gele werden zur pI-Bestimmung verwendet und sind hervorragend für die Untersuchung nativer, löslichen Proteinen geeignet. Isoelektrische Fokussierung (IEF) ist eine Elektrophoresetechnik, bei der Proteine auf Grundlage ihres isoelektrischen Punktes (pI) getrennt werden.
373.00 CHF
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) Mini-Gel-Tank, XCell SureLock Mini-Zelle
Gelanteil (%) 5 %
Gelgröße Mini
Gel Thickness 1,0 mm
Geltyp IEF
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Wells Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Wells Preis Menge & Verfügbarkeit  
10405935
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Invitrogen™
EC6645BOX
10-Well
373.00 CHF
5 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
10793305
Unterlagen ansehen
Invitrogen™
EC66452BOX
12-Well
373.00 CHF
5 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Novex™ pH 3-7 IEF-Gele werden zur pI-Bestimmung verwendet und sind hervorragend für die Untersuchung nativer, löslicher Proteine geeignet. Isoelektrische Fokussierung (IEF) ist eine Elektrophoresetechnik, bei der Proteine auf Grundlage ihres isoelektrischen Punktes (pI) getrennt werden. Der pI ist der pH-Wert, bei dem ein Protein keine Nettoladung hat und sich nicht in einem elektrischen Feld bewegt. Vertikale IEF-Gele erzeugen wirksam einen pH-Gradienten, so dass Proteine nach ihrem jeweiligen pI getrennt werden.
IEG-Gele können zum leichten Nachweis geringfügiger Änderungen in einem Protein durch Desaminierung, Phosphorylierung oder Glykosylierung verwendet werden oder um verschiedene Proteine von ähnlicher Größe zu trennen, die auf standardmäßigen SDS-PAGE-Gelen nicht getrennt werden können. Vorfokussierung ist nicht erforderlich. Die Gesamtlaufzeit beträgt ca. 2,5 Stunden.
Formulierung
Novex™ IEF-Gele enthalten 5 % Polyacrylamid und bestehen aus hochreinem Acrylamid, Bisacrylamid, TEMED, APS, Reinstwasser und 2 % Ampholyten. Sie enthalten keine denaturierenden Reagenzien.
Empfohlene Puffer
IEF ist eine empfindliche Methode, die von vielen Faktoren beeinflusst wird. Unsere optimierten, vorgemischten IEF-Puffer verringern die Variabilität und helfen Ihnen, konsistente Ergebnisse zu erzielen.
Spezifikation
Spezifikation
Mini-Gel-Tank, XCell SureLock Mini-Zelle
Mini
IEF
Isoelektrische Fokussierung
Novex™
Nasseis
8 cm
5 %
1,0 mm
3 bis 7
pI (Ladung)
5 Gele/Karton
Bei 2 bis 8 °C lagern. Nicht einfrieren.
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
missing translation for 'shelfLife' : 6 Monate
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Invitrogen™ Novex™ pH 3-7 IEF Protein Gele, 1,0 mm