Learn More
Invitrogen™ NuPAGE™ MES SDS-Laufpuffer (20x)
Aus hochgradig reinen Reagenzien hergestellt und strengen Qualitätskontrollen unterzogen
197.00 CHF - 1366.00 CHF
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Laufpuffer |
---|---|
Konzentration | 20 X |
pH | pH 7,3 |
Physikalische Form | Flüssigkeit |
Produktlinie | NuPAGE™ |
Includes: NuPAGE MES SDS Laufpuffer (20x)
Benötigt: Die Puffer werden als konzentrierte Lösung geliefert, was vor der Verwendung ein einfaches Verdünnen mit deionisiertem Wasser erfordert.
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
11509166
|
Invitrogen™
NP0002 |
500 ml |
197.00 CHF
500 Milliliter |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11519166
|
Invitrogen™
NP000202 |
5 l |
1366.00 CHF
5 Liter |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
Die Formulierung von NuPAGE MES SD-Laufpuffer (20X) ist nur zum Auftragen von Proteinen auf NuPAGE Novex BIS-TRIS-Gele vorgesehen. NuPAGE MES SDS Running Buffer wird zur Trennung kleiner bis mittlerer Proteine empfohlen.
- Die Verwendung von MES-Puffer ermöglicht einen schnelleren Proteinlauf
- Gewährleistet qualitativ hochwertige, konsistente Elektrophoreseergebnisse
1D-Gelelektrophorese, Protein-Gelelektrophorese, Proteine, Expression, Isolierung und Analyse
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
Spezifikation
Laufpuffer | |
pH 7,3 | |
NuPAGE™ |
20 X | |
Flüssigkeit | |
1X: 50 mM MES, 50 mM TRIS-Base, 0,1 % SDS, 1 mM EDTA, pH 7,3 |
Sicherheit und Handhabung
Recommended Storage : Inhalt: NuPAGE™ MES SDS Laufpuffer (20x)
Lagerung: +4 °C° bis 25 °C°
Nur für Forschungszwecke. Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.