Learn More
Invitrogen™ NuPAGE™ LDS-Probenpuffer (4x)
Zur Vorbereitung von Proteinproben für die denaturierende Gelelektrophorese mit NuPAGE™ Novex™ Gelen. Invitrogen™ Novex™ NuPAGE™ LDS-Probenpuffer (4X) enthält Lithiumdodecylsulfat, pH-Wert von 8,4, und ermöglicht so eine maximale Aktivität des Reduktionsmittels.
43.48 CHF - 342.00 CHF
Spezifikation
Inhalt und Lagerung Probenpuffer (4X) mit Lithiumdodecylsulfat (LDS) bei pH 8,5 mit SERVA Blue G250 und Phenolrot.
Bei 4 bis 25 °C lagern.
Puffer Probenladepuffer
Geltyp NuPAGE Gel
Produkttyp LDS-Probenpuffer
Gelkompatibilität NuPAGE™ Gele
Mehr Spezifikationen ansehen
Includes: NuPAGE LDS-Probenpuffer (4x), 10 ml
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
11549166
Zubehör anzeigen Unterlagen ansehen
Invitrogen™
NP0007
10 ml
43.48 CHF
10 Milliliter
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
11559166
Zubehör anzeigen Unterlagen ansehen
Invitrogen™
NP0008
250 ml
342.00 CHF
250 Milliliter
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beschreibung
Beschreibung
Zur Vorbereitung von Proteinproben für die denaturierende Gelelektrophorese mit NuPAGE Novex™ Gelen. Die optimale Vorbereitung von Proteinproben für die Polyacrylamid-Gelelektrophorese (PAGE) erfordert die Denaturierung und Reduktion von Protein-Disulfid-Bindungen.
  • Enthält Lithiumdodecylsulfat bei einem pH-Wert von 8,4, was eine maximale Aktivität des Reduktionsmittels ermöglicht
  • Hochviskose und konzentrierte Lösung
  • Enthält Glycerin in höherer Konzentration
NuPAGE LDS-Probenpuffer muss vor Gebrauch auf Raumtemperatur (25 °C) gebracht werden.
1D-Gelelektrophorese, Protein-Gelelektrophorese, Proteine, Expression, Isolierung und Analyse
Bestellinformation
Versandbedingung: Zugelassen für den Versand bei Raumtemperatur oder auf nassem Eis
Spezifikation
Spezifikation
Probenpuffer (4X) mit Lithiumdodecylsulfat (LDS) bei pH 8,5 mit SERVA Blue G250 und Phenolrot.
Bei 4 bis 25 °C lagern.
NuPAGE Gel
NuPAGE™ Gele
Zugelassen für den Versand bei Raumtemperatur oder auf nassem Eis
Probenladepuffer
LDS-Probenpuffer
NuPAGE™
Dokumentation
Product Certifications
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Invitrogen™ NuPAGE™ LDS-Probenpuffer (4x)