Learn More
Invitrogen™ NativeMark™ ungefärbter Proteinstandard
Gebrauchsfertiger Proteinstandard, der für die Schätzung der Molekülmasse von Proteinen mittels nativer Gel-Elektrophorese entwickelt wurde
Marke:  Invitrogen™ LC0725
364.04 CHF gültig bis 2025-03-28
Benutzen Sie den Promotions-Code "24107" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
442.64 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24372" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 11574986
  • 488.00 CHF / 250 Mikroliter
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Edge
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Includes: Lieferung in Lagerpuffer (Bis/Tris-HCl, pH 7,0; NaCl; Glycerin; Ponceau S)
Beschreibung
Beschreibung
Elektrophorese unter nativen (nicht denaturierenden) Bedingungen hält die native Proteinkonformation, Kohäsion von Untereinheiten und biologische Aktivität aufrecht. Während der nativen Elektrophorese werden die Proteine auf der Grundlage ihrer Ladung-zu-Masse-Verhältnisse getrennt.
  • Vielseitig: Empfohlen für die Verwendung mit Novex NativePAGE™ Bis-Tris-, Gradienten-Tris-Glycin- oder NuPAGE Novex Tris-Acetat-Gelen
  • Umfassend: Enthält Marker mit einem breiten Bereich hoher Molekulargewichte und bietet 8 Proteinbanden im Bereich von 20 bis 1.200 kDa.
  • Praktisch: Kein Hinzufügen von Probenpuffer erforderlich, einfach auftragen und beginnen
  • Kompatibel: Kann mit Coomassie™, Silber- oder fluoreszierenden Färbungen nach der Elektrophorese oder mit Ponceau S-, Coomassie- oder anderen Membranfärbungen nach Western-Transfer visualisiert werden
  • Gel-Kompatibilität: NativePAGE Gele, NovexTris-Glycin-Gele, NuPAGE Bis-Tris-Gele, NuPAGE Tris-Acetat-Gele
1D-Gelelektrophorese, Proteingelelektrophorese, Proteingelfärbung und -bildgebung, Proteine, Expression, Isolierung und Analyse
Bestellinformation
Versandbedingung: Trockeneis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Der ungefärbte NativeMark™ Proteinstandard wird in Lagerungspuffer geliefert (Bis/Tris-HCl, pH-Wert 7,0; NaCl; Glycerin; Ponceau S).
Lagerung bei -20 °C.
Proteinleiter
Native Gele
Ungefärbt
1236, 1048, 720, 480, 242, 146, 66, 20 kDa
5 x 50 μl
Native-PAGE
8
Ja
20 bis 1.200 kDa
Novex™ Tris-Glycin-Gele, NuPAGE™ Bis-Tris-Gele, NuPAGE™ Tris-Acetat-Gele, Novex™Tris-Glycin-Gele, NativePAGE™ Gele, NuPAGE™ Tris-Acetat-Gele
NativeMARK™
Trockeneis
Dokumentation
Manuals
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer2980909 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/01/2025 Catalog NumberLC0725
Chargennummer3094144 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/01/2025 Catalog NumberLC0725
Chargennummer2402258 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog NumberLC0725
Chargennummer2419159 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog NumberLC0725
Chargennummer2502019 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog NumberLC0725
Name des Produkts
Invitrogen™ NativeMark™ ungefärbter Proteinstandard > 5 x 50 μl