Learn More
Thermo Scientific™ Culti-Loops™ Aspergillus brasiliensis ATCC® 16404™
Gebrauchsfertige QK-Organismen, die für Leistungstests von Medien, Färbemitteln, Reagenzien und Identifikationskits und zur Bewertung bakteriologischer Verfahren empfohlen werden.
Marke:  Thermo Scientific™ R4601100
338.24 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 12667629
  • 434.00 CHF / 5 Stück
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Thermo Scientific™ Culti-Loops™ sind gebrauchsfertige QC-Organismen, die zur Verwendung in Leistungstests von Medien, Färbemitteln, Reagenzien, Identifikationskits und für die Bewertung bakteriologischer Verfahren empfohlen werden.
Die Impföse lässt sich in einem Flüssigmedium auflösen (Culti-Loops Rehydrierungsflüssigkeit für Aerobier, Artikel-Nr. R4631000) oder direkt auf ein geeignetes Medium ausstreichen.
Bestellinformationen:
Culti-Loops sind einzeln folienverschweißt, eine Packung enthält fünf Impfösen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Aspergillus-Arten
Aspergillus brasiliensis
CULTI-LOOPS Organismen für die Qualitätskontrolle
Qualitative Qualitätskontrolle
WLRI 034(120) [CBS 733.88, DSM 1387, DSM 1988, IFO 9455, IMI 149007, NCPF 2275]
16404TM*
Culti-Loops
Pilze
5 Impfösen/Packung
Dokumentation
Brochures
Manuals
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer193757 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum21/11/2024 Catalog NumberR4601100
Chargennummer140189 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum06/08/2024 Catalog NumberR4601100
Chargennummer107162 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum09/05/2024 Catalog NumberR4601100
Chargennummer801849 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum16/04/2024 Catalog NumberR4601100
Chargennummer611548 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/04/2024 Catalog NumberR4601100
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Culti-Loops™ Aspergillus brasiliensis ATCC® 16404™ > Aspergillus brasiliensis ATCC 16404
Das ATCC Licensed Derivative Logo, die ATCC Licensed Derivative Wortmarke und die ATCC Katalognummern sind Marken von ATCC® und werden unter Lizenz verwendet.