Learn More
Invitrogen™ Dynabeads™ Protein G für Immunpräzipitation
Einheitliche 2,8 μm große superparamagnetische Beads mit kovalent an die Oberfläche gekoppeltem rekombinantem Protein G (ca. 17 kDa)
346.00 CHF - 6540.00 CHF
Spezifikation
Konzentration | 30 mg/mL |
---|---|
Beschreibung | Recombinant Protein G covalently bound to Dynabeads |
Material | Polystyrol |
Inhalt und Lagerung | Enthält: 1 ml Dynabeads™ Protein G Lagerung: 2 °C bis 8 °C. |
Durchmesser (metrisch) | 2,8 μm |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
10446293
|
Invitrogen™
10003D |
1 ml |
346.00 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
10765583
|
Invitrogen™
10004D |
5 ml |
1268.00 CHF
5 Milliliter |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
10607605
|
Invitrogen™
10009D |
50 ml |
6540.00 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
Dynabeads Protein G ist eine hervorragende Alternative zu Sepharose™ Beads oder Agarose-Suspensionen für die Immunpräzipitation (IP).
- Einfaches, nur ca. 30-minütiges Verfahren
- Reduziert den durch unspezifische Bindung verursachten Hintergrund erheblich
- Keine Säulen, Zentrifugierung oder zeitaufwändige Vorbehandlung der Proben erforderlich
- Schonende Trenntechnologie bewahrt native Proteinkonformationen und große Proteinkomplexe
- Magnetische Trennungen mit Beads sind schnell und einfach auszuführen.
- Durch die schonende Trennung werden die Proteine nur geringen mechanischen Belastungen ausgesetzt.
Nicht mit hohen Durchsatz kompatibel (manuell)
Antikörperaufreinigung, Entdeckung von Biomarkern, ChIP-on-Chip, Chromatin-Biologie, Chromatin Immunpräzipitation (ChIP), Immunpräzipitation, Isolierung von Organellen, Phagen-Display, Aufreinigung von Proteinen und Peptiden, Isolierung und Analyse von Proteinkomplexen, Pulldown von Proteinkomplexen, Vorbereitung von Proteinproben und Proteinaufreinigung, Protein-Protein-Wechselwirkungen, Proteine, Expression, Isolierung und Analyse, RNAi, Epigenetik und Erforschung nicht-kodierender RNA
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
Spezifikation
30 mg/mL | |
Polystyrol | |
2,8 μm | |
Geeignet für hohe Durchsätze | |
Protein G | |
Immunpräzipitation | |
Protein G superparamagnetischer Bead | |
Beads in Suspension | |
ISO9001 and ISO13485 |
Recombinant Protein G covalently bound to Dynabeads | |
Enthält: 1 ml Dynabeads™ Protein G Lagerung: 2 °C bis 8 °C. |
|
KingFisher™ Duo Prime, KingFisher™ Flex | |
Umgebungstemperatur | |
Dynabeads™ | |
Antibodies | |
Protein G | |
For Research Use Only | |
Monosized 2.8 mm (CV <5%) |
Sicherheit und Handhabung
missing translation for 'shelfLife' : 24 Monate ab Herstellungsdatum