Learn More
Invitrogen™ Gel Runner Tank
Für den Bolt Minigel-Tank
Marke: Invitrogen™ B4478641
Beschreibung
Der Bolt Tankdeckel passt auf die Oberseite des Gel Runner Tanks. Die Kassettenklammern (rechts und links) verriegeln und verschließen die Gelkassetten im Gel Runner Tank. Die Ausrichtung wird beim Blick auf die Vorderseite des Geltanks bestimmt. Der Bolt Tanksockel nimmt den Gel Runner Tank auf. Zum Lieferumfang des als Ersatzteil bereitgestellten Gel Runner Tanks gehören nicht: Tankdeckel, Tankgrundplatte oder Kassettenklammern.
Der Bolt Mini Gel Tank ist mit Bolt Bis-Tris Plus-Gelen kompatibel und fasst pro Durchlauf bis zu zwei Gele. Das einzigartige Tank-Design ermöglicht eine praktische parallele Gelbeladung und eine optimale Anzeige bei der Verwendung. Optimierte Bedingungen mit konstanter Spannung ermöglichen einen Durchlauf der Bolt Bis-Tris Plus-Gele in etwa 35 Minuten. Laufzeiten schwanken je nach Pufferbedingungen und der eingesetzten Stromversorgung.
Bolt Bis-Tris Plus Gele
- Bolt Bis-Tris Plus Gele sind vorgegossene Polyacrylamid-Gele, die zur optimalen Trennung kleiner bis mittelgroßer Proteine unter denaturierenden Bedingungen entwickelt wurden.
- Ähnlich wie NuPAGE™ Bis-Tris Gele erzielen Bolt Bis-Tris Plus Gele eine gleichbleibende Gelleistung und sorgen für eine pH-neutrale Umgebung, die Proteinveränderungen minimiert.
- Bolt Gele eignen sich hervorragend für Western-Blot-Transfers und -Analysen und für andere Verfahren, bei denen die Proteinintegrität von entscheidender Bedeutung ist. Zudem gewährleisten Bolt Gele optimale Ergebnisse bei alltäglichen Proteintrennungen.
- Bolt Bis-Tris Plus Gele sind in vier Gelarten und vielen Well-Formaten erhältlich.
1D-Gelelektrophorese, Protein-Gelelektrophorese, Proteine, Expression, Isolierung und Analyse
Spezifikation
Gelelektrophorese-Tank | |
Bolt™ Bis-Tris Plus Gels | |
Bolt™ | |
1 unit |
Bolt™ System | |
Mini | |
Gel Runner Tank |