Learn More
Invitrogen™ Blotting Roller
Mit E-PAGE™, Novex Mini-Gelen und NuPAGE™ Gelen kompatibel
Marke: Invitrogen™ LC2100
Includes: Eine Blotting-Walze
Beschreibung
Für die einfache und effiziente Entfernung von Blasen beim Zusammensetzen von Gel-/Membran-Sandwiches zum Blotting von E-PAGE™-Gelen und Mini-Gelen wie NuPAGE™- und Novex™ Tris-Glycin-Gelen. Die Delin-Walze ist 8,6 cm breit und besitzt einen Griff aus Edelstahl.
Proteine, Expression, Isolierung und Analyse, Western Blotting
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spezifikation
Eine Blotting-Walze. | |
E-PAGE™ Gel, Novex™ Mini Gel, NuPAGE™ Gel | |
Blotting-Walze | |
Raumtemperatur |
Western Blot | |
Novex™ | |
1 unit |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Viewing 1-4 of
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Invitrogen™ Blotting Roller > 1 Einheit
Nur für Forschungszwecke. Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur