Learn More
Micronova™ Wischmopps der NovaKnit™ Serie
Ein saugfähiger, robuster Mopp für die Reinigung und Flüssigkeitsaufnahme in kontrollierten und kritischen Umgebungen
Marke:  Micronova™ MP5331-12WIR
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 13128725
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Requires : MH-1 or MHC-1, or QDMH-1 frame with SSU series handle
Beschreibung
Beschreibung
Die einzigartige Riffelung der Fasern erzeugt einen Mopp, der sowohl fusselarm als auch saugfähig ist. NovaKnit ist in zwei Geweben erhältlich: 100 % Polyester oder Polyester/Nylon-Mischung für Anwendungen, die eine höhere Saugfähigkeit erfordern.
Die solide Konstruktion des Mopps in Kombination mit den strapazierfähigen Geweben ermöglicht die Verwendung des Mopps mit starken Desinfektionsmitteln; er ist waschbar und wiederverwendbar. Die NovaKnits sind autoklavierbar und bestrahlt erhältlich.
Die NovaKnit Serie kann mit dem MH-1 Moppgriff verwendet oder über den QDMH-1 Moppadapter am Universal-Edelstahlgriff befestigt werden.
  • Hervorragende Reinigungsfähigkeit
  • Langlebiger als herkömmliche Baumwolle/Rayon-Mopps
  • Wirtschaftliches Design
  • Waschbar/autoklavierbar
  • Saugfähiger als herkömmliche Reinraummopps
Material: MP52-31-12W 100% Polyester MP53-31-12W Polyester/Nylon-Mischung
Bestellinformation
MH-1 MicroMop Griff -oder- QDMH-1 MicroMop Adapter und Griff der SSU-Serie sind ebenfalls separat erhältlich.
Spezifikation
Spezifikation
38,1 x 17,8 cm (15 x 7 in.)
Weiß
15 in.
38.1 cm
17.8 cm
Chemikalien
24/Cs.
MH-1 Mop-Griff oder Befestigung am universellen Edelstahlgriff über den QDMH-1 Mop-Adapter
Polyester, Nylon
String-Mopp
12 oz.
Steril
Autoklavierbar
7 in.
Nein
Das Produkt kann gewaschen und wiederverwendet werden. Es sollte darauf geachtet werden, dass Desinfektionsmittel vor der Wiederverwendung oder Dampfsterilisation vollständig entfernt werden. Die Temperatur des Wassers oder Trockners sollte nicht über 180 °C liegen.
Bodenreinigung und Desinfektion in Reinräumen und kontrollierten Umgebungen
Name des Produkts
Micronova™ Wischmopps der NovaKnit™ Serie > NovaKnit Floor Mop, Polyester-nylon, Irradiated looped string mop, 12 oz