Learn More
Micronova™ Wischmopps der NovaKnit™ Serie
Ein saugfähiger, robuster Mopp für die Reinigung und Flüssigkeitsaufnahme in kontrollierten und kritischen Umgebungen
Marke: Micronova™ MP5231-12WIR
Requires : MH-1, MHC-1 oder QDMH-1 Rahmen mit Griffen der Serie SSU
Beschreibung
Die Micronova NovaKnit™ bestrahlten String-Mopps sind saugfähige, fadenförmige String-Mopps für die Reinigung und Flüssigkeitsaufnahme in kontrollierten und entscheidenden Umgebungen. Erhältlich in 100 % Mikrodenier-Polyester, 100 % Standard-Polyester oder einer Mischung aus 75 % Polyester/25 % Nylon für Anwendungen, die eine höhere Saugfähigkeit erfordern.
- Robuster, bestrahlter Mopp mit gestrickten Fäden zur Reinigung von Böden
- Zur Reinigung und Flüssigkeitsaufnahme in kontrollierten Umgebungen
- Die gerippten Bündel sind fusselarm und saugfähig
- Schlingen-Design ohne freiliegende Kanten
- Solide Konstruktion und beständiges Material
- 100 % Mikrodenier-Polyester, 100 % Standard-Polyester oder Mischung aus 75 % Polyester/25 % Nylon für eine höhere Saugfähigkeit
- Saugfähiger und langlebiger als herkömmliche Reinraummopps
- Zur Verwendung mit dem MH-1 Moppgriff oder
- dem Edelstahlgriff der Serie SSU über den QDMH-1 Moppadapter
- Gammabestrahlt für aseptische Bereiche und Geräte
- Für starke Desinfektionsmittel geeignet
- Waschbar und zur Wiederverwendung geeignet
- Autoklavierbar
Bestellinformation
MH-1 MicroMop Griff -oder- QDMH-1 MicroMop Adapter und Griff der SSU-Serie sind ebenfalls separat erhältlich.
Spezifikation
38,1 x 17,8 cm (15 x 7 in.) | |
Weiß | |
Steril | |
Autoklavierbar | |
7 in. | |
Nein | |
Das Produkt kann gewaschen und wiederverwendet werden. Es sollte darauf geachtet werden, dass Desinfektionsmittel vor der Wiederverwendung oder Dampfsterilisation vollständig entfernt werden. Die Temperatur des Wassers oder Trockners sollte nicht über 180 °C liegen. | |
Polyester |
String-Mopp | |
15 in. | |
38,1 cm | |
17,8 cm | |
Chemikalien | |
24/Karton | |
Bodenreinigung und Desinfektion in Reinräumen und kontrollierten Umgebungen |
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
047722-000 | Qualitätsbescheinigung | 18/03/2025 | MP5231-12WIR |
047598-000 | Qualitätsbescheinigung | 06/02/2025 | MP5231-12WIR |
044836-000 | Qualitätsbescheinigung | 15/10/2024 | MP5231-12WIR |
042865-000 | Qualitätsbescheinigung | 02/05/2024 | MP5231-12WIR |
042617-000 | Qualitätsbescheinigung | 01/04/2024 | MP5231-12WIR |