Learn More
uvex Chemikalienbeständige NORA S5-SRC-Sicherheitsstiefel
Die NORA Sicherheitsstiefel zeichnen sich durch eine besonders hohe Beständigkeit gegen Öle, Fette, Kraftstoffe, Laugen, Säuren und Desinfektionsmittel aus und sind daher die ideale Wahl bei der Arbeit mit Chemikalien.Die Stiefel verfügen über eine robuste Stahlzehenkappe mit einer durchdringungsbeständigen Mittelsohle aus Stahl.
41.20 CHF - 44.95 CHF
Spezifikation
Farbe | Gelb |
---|---|
Material | PVC |
Zehenmaterial | Stahl |
Geschlecht | Unisex |
Beständig gegen | Öle, Fette, Kraftstoffe, Alkalien, Säuren und Desinfektionsmittel |
Produktcode | Marke | Größe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Größe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
15304183
|
uvex
9475638 |
38 |
41.20 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 17-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
15324183
|
uvex
9475640 |
40 |
44.95 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 15-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
15354183
|
uvex
9475643 |
43 |
44.95 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 11-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
15374183
|
uvex
9475645 |
45 |
44.95 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 15-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
- Die Stiefel sind beständig gegen Öle, Fette, Kraftstoffe, Laugen, Säuren und Desinfektionsmittel
- Schutzklasse S5 SRC gemäß EN ISO 20345:2011
- Eine robuste Stahlzehenkappe mit einer durchdringungsbeständigen Mittelsohle aus Stahl
- Frei von Plastifizierern, die in der SVHC-Kandidatenliste der REACH-Verordnung enthalten sind
- Zehen- und Fersenverstärkung sowie Knöchelschutz
- Anatomisch geformte Sohle hilft, der Ermüdung des Fußes entgegenzuwirken
- Antistatisch
Spezifikation
Gelb | |
Stahl | |
Öle, Fette, Kraftstoffe, Alkalien, Säuren und Desinfektionsmittel | |
S5 |
PVC | |
Unisex | |
No | |
Safety Shoe |