Learn More
Kartell™ X500 CONICAL TEST TUBE/TRAY PP50ML PP50ML
Erhöhen die Probenrückgewinnung mit einem konisch geformten Röhrchen mit gerippter, anwenderfreundlicher Kappe. Kartell™ nicht sterile konische Zentrifugenröhrchen mit Graduierung bestehen aus hochtransparentem Polypropylen und verfügen über einen großen weißen Markierungsbereich, um die Rückverfolgbarkeit zu verbessern.
169.00 CHF - 269.00 CHF
Spezifikation
Verschlussfarbe | Blau |
---|---|
Autoklavierbar | Autoklavierbar |
Zertifizierung/Konformität | CE/IVD |
Verschlusstyp | Verschlusskappe mit Dichtring |
Farbe | Kristallklar |
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Graduierungen | Verpackungsmenge | Max. RZB | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Graduierungen | Verpackungsmenge | Max. RZB | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
12523347
|
Kartell™
8401100 |
50 mL | 2,5 mL | 25 Stück | 9400 RCF |
169.00 CHF
500 Stück |
Verfügbar ab: 11-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||
12543347
|
Kartell™
8401400 |
50 mL | 2,5 mL | 25 Stück auf PS-Tablett | 9400 RCF |
269.00 CHF
500 Stück |
Verfügbar ab: 20-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||
12503347
|
Kartell™
8400900 |
15 ml | 0,5 mL | 50 Stück auf PS-Tablett | 6200 RCF |
224.00 CHF
500 Stück |
Verfügbar ab: 11-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||
Beschreibung
- Widersteht Temperaturextremen von -80 °C bis +121 °C
- Mit blauer Dichtungssteckverschluss in Gewindeform mit gerippter Kante für sicheres und einfaches Öffnen und Schließen
- Konischer Boden für vollständige Probenrückgewinnung
- Leicht ablesbare Graduierungen sind vorgedruckt
- Entwickelt für die Probennahme oder den Transport
- Frei von Apyrogenen und Endotoxinen
Spezifikation
Blau | |
CE/IVD | |
Kristallklar | |
Ja | |
Konisch |
Autoklavierbar | |
Verschlusskappe mit Dichtring | |
Polypropylen | |
Weißer Beschriftungsbereich |