Learn More
Kartell™ X500 CONICAL TEST TUBE/TRAY PP50ML PP50ML
Erhöhen die Probenrückgewinnung mit einem konisch geformten Röhrchen mit gerippter, anwenderfreundlicher Kappe. Kartell™ nicht sterile konische Zentrifugenröhrchen mit Graduierung bestehen aus hochtransparentem Polypropylen und verfügen über einen großen weißen Markierungsbereich, um die Rückverfolgbarkeit zu verbessern.
Marke: Kartell™ 8401100
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Widersteht Temperaturextremen von -80 °C bis +121 °C
- Mit blauer Dichtungssteckverschluss in Gewindeform mit gerippter Kante für sicheres und einfaches Öffnen und Schließen
- Konischer Boden für vollständige Probenrückgewinnung
- Leicht ablesbare Graduierungen sind vorgedruckt
- Entwickelt für die Probennahme oder den Transport
- Frei von Apyrogenen und Endotoxinen
Spezifikation
Blau | |
9400 RCF | |
CE/IVD | |
Kristallklar | |
Polypropylen | |
Weißer Beschriftungsbereich | |
50 mL | |
Konisch |
30 mm | |
Autoklavierbar | |
Verschlusskappe mit Dichtring | |
117 mm | |
Ja | |
25 Stück | |
2,5 mL |