Learn More
Micronova™ Nicht sterile BucketLiner
BIOPHARMA
Der MicroNova™ Nicht sterile BucketLiner bildet eine undurchlässige Barriere zwischen starken Desinfektionsmitteln und Eimern oder zwischen Produkt und Behälter.
635.00 CHF
Spezifikation
Produkttyp BucketLiner
Material LDPE und Nylon
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Farbe Klar
Zur Verwendung mit (Anwendung) Produkttransport oder Flüssigkeitsbehälter
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 1
Produktcode Marke Abmessungen Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Abmessungen Preis Menge & Verfügbarkeit  
13182370
BIOPHARMA
Unterlagen ansehen
Micronova™
BKL7-3119
31 x 19 in.
635.00 CHF
200 Stück
Verfügbar ab: 07-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Das Laminat besteht aus 75 % LDPE und 25 % Nylon
  • Hervorragend geeignet für Desinfektionsmittel und Reinigungslösungen
  • Ideal für Produktteile oder Rohstofftransfers
  • 3 mil. Dicke
  • Flach verpackt, einzeln doppelverpackt oder lose verpackt
  • Für das Autoklavieren mit flüssigem Inhalt
  • Nicht sterile Liner sind lose verpackt mit 50 Stück pro Beutel und 200 Liner pro Karton
Spezifikation
Spezifikation
BucketLiner
Nicht autoklavierbar
Produkttransport oder Flüssigkeitsbehälter
24/Packung
LDPE und Nylon
Klar
Eimer der Serie B-7 oder Behälter ähnlicher Größe
Unsteril
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Micronova™ Nicht sterile BucketLiner