Learn More
Micronova™ Nicht sterile BucketLiner
Der MicroNova™ Nicht sterile BucketLiner bildet eine undurchlässige Barriere zwischen starken Desinfektionsmitteln und Eimern oder zwischen Produkt und Behälter.
Marke: Micronova™ BKL7-3119
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Das Laminat besteht aus 75 % LDPE und 25 % Nylon
- Hervorragend geeignet für Desinfektionsmittel und Reinigungslösungen
- Ideal für Produktteile oder Rohstofftransfers
- 3 mil. Dicke
- Flach verpackt, einzeln doppelverpackt oder lose verpackt
- Für das Autoklavieren mit flüssigem Inhalt
- Nicht sterile Liner sind lose verpackt mit 50 Stück pro Beutel und 200 Liner pro Karton
Spezifikation
BucketLiner | |
Nicht autoklavierbar | |
31 x 19 in. | |
Eimer der Serie B-7 oder Behälter ähnlicher Größe | |
75 cm | |
Unsteril |
LDPE und Nylon | |
Klar | |
Produkttransport oder Flüssigkeitsbehälter | |
48 cm | |
24/Packung |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Micronova™ Nicht sterile BucketLiner > Größe (L x B): 31 x 19 Zoll
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur