Learn More
Invitrogen™ No-Stain™ Proteinmarkierungsreagenz
Ein schnelles, einfach zu verwendendes, kovalentes Reagenz zur Proteinmarkierung, das nach dem Geltransfer auf eine Membran aufgetragen wird und einen empfindlichen, linearen Nachweis von Proteinen zur Gesamtproteinnormalisierung von Western-Blotting-Daten ermöglicht. Das Invitrogen No-Stain Reagenz kann auch als schnelle, empfindliche Gelfärbung zur Visualisierung von Proteinen in einem Gel verwendet werden.
69.25 CHF - 207.00 CHF
Spezifikation
Beschreibung | Das No-Stain Proteinmarkierungsreagenz bildet kovalente Bindungen mit den Lysin-Aminosäure-Seitenketten an allen Proteinen |
---|---|
Membrane Compatibility | PVDF, Nitrozellulose |
Produktlinie | Invitrogen™ |
Zur Verwendung mit (Geräte) | Kompatibel mit einer Vielzahl von Bildgebern mit UV- oder Fluoreszenz-Lichtquellen, z. B. dem iBright Bildgebungssystem |
Laufzeit | 10 min |
Produktcode | Marke | Anzahl Reaktionen | Gel Compatibility | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Anzahl Reaktionen | Gel Compatibility | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16351358
|
Invitrogen™
A44717 |
Ein Standard-Kit kann 10 Mini-Gele oder 10 Membranen in Mini-Gel-Größe markieren | Mini-Fertigproteingele, Midi-Fertigproteingele |
69.25 CHF
10 Reaktionen |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
16341358
|
Invitrogen™
A44449 |
Ein Standard-Kit kann 40 Mini-Gele oder 40 Membranen in Mini-Gel-Größe markieren | Alle Geltypen und Gel-Chemien |
207.00 CHF
40 Reaktionen |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
The Invitrogen No-Stain Protein Labeling Reagent provides a flexible, accurate, rapid, and reliable method to visualize and normalize proteins in a gel or on a membrane (post-transfer). It forms covalent bonds to proteins in gels or on membranes within 10 minutes, does not require any de-staining steps, and can be instantly visualized using any commonly available imager. No-Stain reagent does not require any particular gels or other reagents and is compatible with gel stains and western workflows.
- Flexibles Markierungsformat—Durchführung der Gesamtprotein-Membranmarkierung mit einem beliebigen Proteingel Ihrer Wahl nach dem Transfer. Oder verwenden Sie es als schnelle Proteinfärbung nach der Elektrophorese von Gelen, die Sie nicht transferieren möchten.
- Anwenderfreundliches Protokoll—Mischen und Inkubieren mit der transferierten Membran. Die Reaktionszeit beträgt 10 Minuten. Die Gelfärbung ist ebenfalls eine 10-minütige Reaktion.
- Flexible Visualisierung: Bildaufnahme mit einer Vielzahl von Bildeinheiten mit UV-, Grün-LED- oder Fluoreszenzlichtquelle (∼ 488 mm), einschließlich des iBright FL1500 Bildgebungssystems.
- Präzise Gesamtproteinnormalisierung — Zur präzisen Gesamtproteinnormalisierung über einen breiten linearen Bereich für den Proteinnachweis: 1–80 μg Gesamtprotein pro Well geladen.
- Empfindliches und stabiles Signal — Proteinbanden werden bis hin zu 20 ng erkannt und das Signal ist mit dem nachgeschalteten Antikörpernachweis kompatibel.
- Die Gesamtproteinnormalisierung ist eine nützliche Methode zur Gewinnung genauer, quantitativer Western-Blotting-Daten, da Haushaltsproteine oft durch experimentelle Bedingungen beeinflusst werden können.
Spezifikation
Das No-Stain Proteinmarkierungsreagenz bildet kovalente Bindungen mit den Lysin-Aminosäure-Seitenketten an allen Proteinen | |
Invitrogen™ | |
10 min | |
Less hazardous | |
Kompatibel mit allen nachfolgenden Immundetektionsschritten (Blockierung, Antikörperbindung, chemilumineszierende oder fluoreszierende Nachweismethoden) |
PVDF, Nitrozellulose | |
Kompatibel mit einer Vielzahl von Bildgebern mit UV- oder Fluoreszenz-Lichtquellen, z. B. dem iBright Bildgebungssystem | |
Trockeneis | |
Kennzeichnungsreagenz für Proteine |
Sicherheit und Handhabung
missing translation for 'shelfLife' : Mindestens 2 Jahre ab Eingang