Learn More
Nitroniumtetrafluorborat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 13826-86-3 | BF4NO2 | 132.81 g/mol
71.60 CHF - 633.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS | 13826-86-3 |
---|---|
Summenformel | BF4NO2 |
Molekulargewicht (g/mol) | 132.81 |
MDL-Nummer | MFCD00011432 |
InChI-Schlüssel | XYRQURYIJKJVSF-UHFFFAOYSA-N |
Synonym | nitronium tetrafluoroborate, nitronium ion tetrafluoroborate, nitronium tetrafluoroboron, nitroniumtetrafluoroborate, nitronium.tetrafluoroborate, nitronium tetrafluoroborate, 0.3-0.5m solution in sulfolane |
PubChem CID | 11073463 |
IUPAC-Name | Dioxoammonium;tetrafluorborat |
SMILES | [O-][NH+]=O.F[B-](F)(F)F |
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10516603
|
Thermo Scientific Acros
174380050 |
5 g | Kunststoffflasche |
71.60 CHF
5 Gramm |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10082370
|
Thermo Scientific Acros
174380250 |
25 g | Kunststoffflasche |
227.00 CHF
25 Gramm |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
11904131
|
Thermo Scientific Acros
174381000 |
100 g | Kunststoffflasche |
633.00 CHF
100 Gramm |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Chemische Identifikatoren
13826-86-3 | |
132.81 | |
XYRQURYIJKJVSF-UHFFFAOYSA-N | |
11073463 | |
[O-][NH+]=O.F[B-](F)(F)F |
BF4NO2 | |
MFCD00011432 | |
nitronium tetrafluoroborate, nitronium ion tetrafluoroborate, nitronium tetrafluoroboron, nitroniumtetrafluoroborate, nitronium.tetrafluoroborate, nitronium tetrafluoroborate, 0.3-0.5m solution in sulfolane | |
Dioxoammonium;tetrafluorborat |
Spezifikation
Nitronium tetrafluoroborate | |
13826-86-3 | |
Anhaftende Kristalle | |
BF4NO2 | |
MFCD00011432 | |
nitronium tetrafluoroborate, nitronium ion tetrafluoroborate, nitronium tetrafluoroboron, nitroniumtetrafluoroborate, nitronium.tetrafluoroborate, nitronium tetrafluoroborate, 0.3-0.5m solution in sulfolane | |
XYRQURYIJKJVSF-UHFFFAOYSA-N | |
Dioxoammonium;tetrafluorborat | |
11073463 | |
97% |
200.0°C | |
Farblos bis Weiß | |
96% min | |
NO2BF4 | |
01,742; 04,358; 05,476; 08,361; 09,324; 01,747; 04,360; 07,253; 08,364; 14,215 | |
Solubility in water: may decompose | |
[O-][NH+]=O.F[B-](F)(F)F | |
132.81 | |
132.81 |
Sicherheit und Handhabung
GHS-Signalwort: Gefahr
missing translation for 'einecsNumber' : 237-533-5
- Nitronium tetrafluoroborate
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.