Learn More
Nitroniumtetrafluorborat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10516603
Zum Warenkorb hinzufügen
Nitroniumtetrafluorborat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10516603
5 g, Kunststoffflasche
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Verpackung:
Kunststoffflasche
Artikelnummer. 10516603
Marke: Thermo Scientific Acros 174380050
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 13826-86-3 | BF4NO2 | 132.81 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 13826-86-3
Summenformel BF4NO2
Molekulargewicht (g/mol) 132.81
MDL-Nummer MFCD00011432
InChI-Schlüssel XYRQURYIJKJVSF-UHFFFAOYSA-N
Synonym nitronium tetrafluoroborate, nitronium ion tetrafluoroborate, nitronium tetrafluoroboron, nitroniumtetrafluoroborate, nitronium.tetrafluoroborate, nitronium tetrafluoroborate, 0.3-0.5m solution in sulfolaneMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 11073463
IUPAC-Name Dioxoammonium;tetrafluorborat
SMILES [O-][NH+]=O.F[B-](F)(F)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Nitronium tetrafluoroborate
Schmelzpunkt 200.0°C
Farbe Farblos bis Weiß
Physikalische Form Anhaftende Kristalle
Menge 5 g
Prozentgehaltsbereich 96% min
Strukturformel NO2BF4
Fieser 01,742; 04,358; 05,476; 08,361; 09,324; 01,747; 04,360; 07,253; 08,364; 14,215
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: may decompose
Formelmasse 132.81
Reinheit (%) 97%
Verpackung Kunststoffflasche
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0468759 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/01/2025 Catalog Number174380250,174381000,174380050
ChargennummerA0460233 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum19/02/2024 Catalog Number174380250,174381000,174380050
ChargennummerA0397004 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/12/2022 Catalog Number174380250,174381000,174380050
ChargennummerA0403875 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/12/2022 Catalog Number174380250,174381000,174380050
ChargennummerA0446361 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum05/10/2022 Catalog Number174380250,174381000,174380050
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Nitronium tetrafluoroborate
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Name des Produkts
Nitroniumtetrafluorborat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals >