Learn More
Aalborg™ Stickstoff-Direktflussrohr
Das Aalborg™ Nitrogen Direct Durchflussrohr mit 150 mm Referenzskala ergänzt einen Durchflussmesser, der in Flüssigkeitssystemen zur Anzeige der Durchflussrate verwendet wird.
111.00 CHF - 130.00 CHF
Spezifikation
Typ Stickstoff-Direktflussrohr
Breite (metrisch) 150 mm
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 6
Produktcode Marke Luftstromrate Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Luftstromrate Preis Menge & Verfügbarkeit  
11718288
Zubehör anzeigen Unterlagen ansehen
Aalborg™
FT-032-22-CA-VN
200 ml/min
111.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 11-06-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
11788278
Zubehör anzeigen Unterlagen ansehen
Aalborg™
FT-062-12-GL-VN
100 ml/min
111.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 27-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
11748288
Zubehör anzeigen Unterlagen ansehen
Aalborg™
FT-062-30-CA-VN
300 ml/min
111.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 27-06-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
11768288
Zubehör anzeigen Unterlagen ansehen
Aalborg™
FT-092-05-GL-VN
2 l/min
111.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 04-06-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
11758288
Zubehör anzeigen Unterlagen ansehen
Aalborg™
FT-112-06-SA-VN
500 ml/min
111.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 22-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
11767739
Unterlagen ansehen
Aalborg™
FT-044-25-CA-VN
27 l/min
130.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 27-06-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Röhrchen zum direkten Ablesen überzeugen durch Anwenderfreundlichkeit.
  • Mithilfe der Messskala auf jedem dieser Röhrchen kann der tatsächliche Durchfluss bei Standardbedingungen in englischen oder metrischen Einheiten abgelesen werden.
  • Um die tatsächlichen Durchflussraten mit diesen Röhrchen zu erhalten, muss eine Referenzskalen-Durchflusskorrelationstabelle verwendet werden.
  • Referenzskalenröhrchen eignen sich für die Messung von Durchflussraten für andere Gase als Luft und/oder für nicht standardmäßige Bedingungen.
Spezifikation
Spezifikation
Stickstoff-Direktflussrohr
150 mm
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Aalborg™ Stickstoff-Direktflussrohr