Learn More
Aalborg™ Stickstoff-Direktflussrohr
Das Aalborg™ Nitrogen Direct Durchflussrohr mit 150 mm Referenzskala ergänzt einen Durchflussmesser, der in Flüssigkeitssystemen zur Anzeige der Durchflussrate verwendet wird.
Marke:  Aalborg™ FT-092-05-GL-VN
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11768288
  • 111.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 07-07-2025
Beschreibung
  • Röhrchen zum direkten Ablesen überzeugen durch Anwenderfreundlichkeit.
  • Mithilfe der Messskala auf jedem dieser Röhrchen kann der tatsächliche Durchfluss bei Standardbedingungen in englischen oder metrischen Einheiten abgelesen werden.
  • Um die tatsächlichen Durchflussraten mit diesen Röhrchen zu erhalten, muss eine Referenzskalen-Durchflusskorrelationstabelle verwendet werden.
  • Referenzskalenröhrchen eignen sich für die Messung von Durchflussraten für andere Gase als Luft und/oder für nicht standardmäßige Bedingungen.
Spezifikation
Spezifikation
2 l/min
Stickstoff-Direktflussrohr
150 mm
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Zubehör anzeigen
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Aalborg™ Stickstoff-Direktflussrohr > Luftströmungsrate: 2 l/min.; Breite: 150 mm