Learn More
Thermo Scientific™ Nitrocellulose Membranes, 0.2 μm
Nitrocellulose is a popular binding matrix for western blotting because of its high affinity for proteins and compatibility with a variety of detection methods (western blotting, dot-blot assays, and other protein or nucleic acid methods).
249.00 CHF - 610.00 CHF
Spezifikation
Format | Blatt |
---|---|
Material | Cellulosenitrat |
Porengröße | 0.2 μm |
Versandbedingung | Raumtemperatur |
Produktcode | Marke | Dimensions (LxW) | Format | Porengröße | Ausreichend für | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Dimensions (LxW) | Format | Porengröße | Ausreichend für | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
10148113
|
Thermo Scientific™
88013 |
7,9 cm x 10,5 cm | Blatt | 0.2 μm | 15 Minigel-Blots |
280.00 CHF
15 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||
10096363
|
Thermo Scientific™
88024 |
8 x 8 cm | Blatt | 0.2 μm | 15 Minigel-Blots |
249.00 CHF
15 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||
10561674
|
Thermo Scientific™
77012 |
8 x 12 cm | Blatt | 0.2 μm | 25 Mini-gel Blots |
610.00 CHF
0.25 Kilogramm |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||
Beschreibung
Nitrocellulose is a popular binding matrix for western blotting because of its high affinity for proteins and compatibility with a variety of detection methods (western blotting, dot-blot assays, and other protein or nucleic acid methods). The 0.2-μm pore size is well-suited for western blotting, and this smaller pore size is ideal for the transfer of low molecular weight proteins or peptides and nucleic acids (<300 bp).
Features include:
100% pure nitrocellulose membrane
• Convenient—save time with pre-cut sheets
• Compatible with commonly used transfer conditions and detection methods such as staining, immunodetection, chemiluminescence, fluorescence, and radiolabeling
• High-binding affinity—provides excellent protein binding, blocks easily, and does not require pre-wetting with alcohol
• Low background—produce high-quality data with low background signal in both chemiluminescent and fluorescent western blotting
Spezifikation
Blatt | |
Cellulosenitrat | |
0.2 μm | |
Raumtemperatur |
Sicherheit und Handhabung
- Nitrocellulose Membranes, 0.2
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Entzündbarer Feststoff Kategorie 1
Gefahrenhinweis
- H228-Entzündbarer Feststoff.
Sicherheitshinweis
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P240-Behälter und zu befüllende Anlage erden.
- P241-Explosionsgeschützte elektrische Betriebsmittel/Lüftungsanlagen/ Beleuchtung/ verwenden.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P370+P378-Bei Brand: zum Löschen verwenden.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: Nitrocellulose