Learn More
Thermo Scientific™ Nitrocellulose Membranes, 0.2 μm
Nitrocellulose is a popular binding matrix for western blotting because of its high affinity for proteins and compatibility with a variety of detection methods (western blotting, dot-blot assays, and other protein or nucleic acid methods).
Marke: Thermo Scientific™ 88024
177.84 CHF gültig bis 2025-03-28
Benutzen Sie den Promotions-Code "24107" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
189.24 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24108" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Nitrocellulose is a popular binding matrix for western blotting because of its high affinity for proteins and compatibility with a variety of detection methods (western blotting, dot-blot assays, and other protein or nucleic acid methods). The 0.2-μm pore size is well-suited for western blotting, and this smaller pore size is ideal for the transfer of low molecular weight proteins or peptides and nucleic acids (<300 bp).
Nitrozellulose ist aufgrund ihrer hohen Affinität zu Proteinen und der Kompatibilität mit einer Vielzahl von Nachweismethoden (z. B. Chemilumineszenz, chromogen, Fluoreszenz) eine beliebte Bindungsmatrix für Western Blotting. Pierce Nitrozellulosemembranen mit 0,2 und 0,45 Mikron Porengröße sind erhältlich, ebenso wie eine Vielzahl von Packungsgrößen mit vorgeschnittenen Blättern für nahezu jede Anwendung.Leistungsmerkmale:
Hochwertig – Reine 100%ige Nitrozellulosemembranen mit großer Oberfläche und ausgezeichneter Gleichförmigkeit
Auswahl – Erhältlich in Porengrößen von 0,2 und 0,45 μm Nitrozellulosesorten für Peptid- und Proteinanwendungen
Praktisch – Mehrere Größen von vorgeschnittenen Blättern und eine kostengünstige Rolle zum Schneiden auf beliebige Abmessungen
Hohe Bindungsaffinität – Ausgezeichnete Proteinbindung, blockiert leicht und erzeugt einen sehr niedrigen Hintergrund beim Chemolumineszenz-Western Blotting
Spezifikation
8 cm | |
Pierce Nitrozellulose-Membran, 0.2 um, 8 cm x 8 m | |
15 Blatt | |
Cellulosenitrat | |
Lagern Sie die Membranen flach bei Umgebungstemperatur, fern von chemischen Dämpfen. Einige Lösungsmitteldämpfe können die Membranen teilweise auflösen, wodurch die Porenstruktur gestört wird. Die Membranen keinem direkten Sonnenlicht aussetzen. Sonnenlicht kann dazu führen, dass die Nitrozellulose trocknet und spröde wird. Hinweis: Nitrozellulose-Membranfilter sind leicht entzündlich. Von Wärmequellen und offenem Feuer fernhalten. Der Flammpunkt liegt bei ca. 2 °C. Die Membranen können mit Dampf autoklavierbar bei 121 °°C sterilisiert werden. |
|
8 x 8 cm |
8 cm | |
∼209 μg/cm2 of protein | |
Blatt | |
0.2 μm | |
Raumtemperatur | |
15 Minigel-Blots |
Sicherheit und Handhabung
- Nitrocellulose Membranes, 0.2 µm, 8 x 8 cm
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Entzündbarer Feststoff Kategorie 2
Gefahrenhinweis
- H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
Sicherheitshinweis
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P241-Explosionsgeschützte elektrische Betriebsmittel/Lüftungsanlagen/ Beleuchtung/ verwenden.
- P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P405-Unter Verschluss aufbewahren.
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: nitrocellulose