Learn More
Ansell BioClean Emerald
Beschreibung
Die Beschleuniger- und puderfreien Reinraumhandschuhe aus Nitril bieten Schutz vor Chemikalien und zytotoxischen Arzneimitteln.Empfohlen für entscheidende Umgebungen der Klasse 10/ISO 4.
- 12 in. (30 cm) Länge und handspezifisch
- Texturiert für eine optimierte Verwendung in kontrollierten Umgebungen
- Puder-/latexfrei; hypoallergen
- Steriler, gammabestrahlter Nitrilhandschuh
- Teil der Serie BioClean-C Chemotherapy
- Verarbeitet, um Kompatibilität mit den Betriebsbedingungen nach ISO-Klasse 4 und EU-GMP-Gütegrad A zu gewährleisten
- Doppelt überziehbar
- AQL 1,5
- Sterilisierungsvertrauensgrad: 10-6
Compliance
USP: 797, USP: 800
Spezifikation
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | ASTM D6978-05 |
Zertifizierungen/Konformität (Europa) | CE 0598, EN 420:2003 + A1:2009, EN 421:2010, EN 455 Teil 2, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, Lebensmittelkontakt, Kategorie III |
Cleanroom Class | Klasse 10 (ISO 4) |
AQL | 0,65 |
Farbe | Grün |
Oberflächenbehandlung außen | Vollständig texturiert |
Finger Thickness (English) | 5,1 mil |
Finger Thickness (Metric) | 0,13 mm |
Material | Nitril |
Palm Thickness (English) | 3,9 mil |
Mehr anzeigen |
Produktvorschläge
Customers who viewed this item also viewed.
Videos
-
Nitritex Bioclean glove range
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
21-3094 | Bestrahlungszertifikat | 03/03/2025 | BENS9.0 |
22-0124 | Bestrahlungszertifikat | 28/02/2025 | BENS9.0 |
21-3094 | Konformitätsbescheinigung | 03/03/2025 | BENS9.0 |
22-0124 | Konformitätsbescheinigung | 28/02/2025 | BENS9.0 |
N62201017 | Konformitätsbescheinigung | 15/03/2024 | BENS9.0 |
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Cleanroom Essentials Extravaganza
Optimieren Sie Ihre kontrollierte UmgebungAktionscode: 24151Gültig bis zum: 2025-05-02
Tage
19Stunden
7Minuten
59Sekunden
9 -
Mehrere Hersteller
Outlet Corner
Verwenden Sie den Code 24095, um diese Aktion zu erhalten.Aktionscode: 24095Gültig bis zum: 2025-04-15
Tage
1Stunden
7Minuten
59Sekunden
9