Learn More
Ansell™ BioClean-D™ Sterile Einweg-Overalls mit Kragen und Daumenschlaufe Artikelnummer.: 15278278
Zum Warenkorb hinzufügen
Ansell™ BioClean-D™ Sterile Einweg-Overalls mit Kragen und Daumenschlaufe
BIOPHARMA
Artikelnummer. 15278278
S, 84 bis 92 cm, 164 bis 170 cm
Click to view available options
Größe:
S
M
L
XL
2XL
3XL
4XL
Größe (metrisch) Brustkorb:
100 bis 108 cm
108 bis 116 cm
116 bis 124 cm
124 bis 132 cm
132 bis 140 cm
84 bis 92 cm
92 bis 100 cm
Höhe (metrisch):
164 bis 170 cm
170 bis 176 cm
176 bis 182 cm
182 bis 188 cm
188 bis 194 cm
194 bis 200 cm
200 bis 206 cm
Artikelnummer. 15278278
Marke: Ansell™ SBDCCTS
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Steriler Einweg-Overall mit Daumenschlaufe für sicheren Halt
  • Fusselarmes, antistatisches CleanTough™ Gewebe
  • Durch Gammabestrahlung sterilisiert
  • Antistatische Eigenschaften
  • Hergestellt in einem nach ISO 9001:2008 zertifizierten Werk
  • Reißverschluss vorne mit Schutzleiste
  • Elastischer Rücken, Bündchen und Knöchel
  • Erhältlich in Größen von S bis 4XL
  • ASTM D6978 05 getestet
  • HELMKE-DRUM getestet
  • Partikelarm
  • Sterilisierungsvertrauensgrad 10-6
Compliance
USP 797, USP 800, 503B
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Reinraumoveralls
Größe S
Farbe Weiß
Einwegprodukt Ja
Sterilität Steril
Zertifizierung/Konformität ISO 9001:2015
Zertifizierungen/Konformität (Europa) EN ISO 13982-1:2004+A1:2010, EN ISO 13034:2005+A1:2009, EN ISO 14325, ASTM F739-12, EN 1149-5:2008, EN 530, EN 7854, EN 6530, EN 13934-1, EN 9073-4, EN 863 und EN 13935-2, ISO 11137-1:2006
Modell S-BDCCT
Größe (angloamerikanisch) Brustkorb 33–36 Zoll
Größe (metrisch) Brustkorb 84 bis 92 cm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Reinraum, Pharma, kontrollierte Umgebungen, PSA, 503B-Einrichtungen, Fertigung, Industrie
Höhe (angloamerikanisch) 5 ft. 4 in. bis 5 ft. 6 in.
Höhe (metrisch) 164 bis 170 cm
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
  • Nitritex Bioclean-D
    Video Player is loading.
    Current Time 0:00
    Duration 3:12
    Loaded: 0%
    Stream Type LIVE
    Remaining Time 3:12
    1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected
    • en (Main), selected
    Nitritex Bioclean-D
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer24-3320 Art des ZertifikatsSterilitätszertifikat Datum01/04/2025 Catalog NumberS-BDCCT-S
Chargennummer24-3077 Art des ZertifikatsSterilitätszertifikat Datum25/02/2025 Catalog NumberS-BDCCT-S
Chargennummer24-2717 Art des ZertifikatsSterilitätszertifikat Datum18/02/2025 Catalog NumberS-BDCCT-S
Chargennummer24-3320 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum01/04/2025 Catalog NumberS-BDCCT-S
Chargennummer24-3077 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum25/02/2025 Catalog NumberS-BDCCT-S
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Ansell™ BioClean-D™ Sterile Einweg-Overalls mit Kragen und Daumenschlaufe >