Learn More
Ansell™ BioClean-D™ Sterile Einweg-Overalls mit Kapuze und Daumenschlaufen
BIOPHARMA
Steriler Einweg-Overall mit Daumenschlaufe für sicheren Halt
Marke:  Ansell™ S-BDCHT-M
187.06 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24156" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15258288
  • 426.00 CHF / 20 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 21-07-2025
Beschreibung
  • Fusselarmes, antistatisches CleanTough™ Gewebe
  • Durch Gammabestrahlung sterilisiert
  • Antistatische Eigenschaften
  • Hergestellt in einem nach ISO 9001:2008 zertifizierten Werk
  • Reißverschluss vorne mit Schutzleiste
  • Daumenschlaufen am Ärmelbund
  • Elastischer Rücken, Bündchen und Knöchel
  • ASTM D6978 05 getestet
  • HELMKE-Drum getestet
  • Partikelarm
  • Sterilisierungsvertrauensgrad 10-6
  • Erhältlich in Größen von S bis 4XL
Compliance
USP 797, USP 800, 503B
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Reinraumoveralls
Polypropylen
Ja
ISO 9001:2015, ASTM F739-12, ISO 11137-1:2006
S-BDCHT
170 bis 176 cm
M
Weiß
Steril
(EU)2016/425, EN ISO 13982-1:2004+A1:2010, EN ISO 13034:2005+A1:2009, EN ISO 14325, EN 1149-5:2008, EN 530, EN 7854, EN 6530, EN 13934-1, EN 9073-4, EN 863 und EN 13935-2
92 bis 100 cm
Videos
  • Nitritex Bioclean-D
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer25-1485 Art des ZertifikatsSterilitätszertifikat Datum10/06/2025 Catalog NumberS-BDCHT-M
Chargennummer25-1304 Art des ZertifikatsSterilitätszertifikat Datum03/06/2025 Catalog NumberS-BDCHT-M
Chargennummer25-0943 Art des ZertifikatsSterilitätszertifikat Datum20/05/2025 Catalog NumberS-BDCHT-M
Chargennummer25-1485 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum10/06/2025 Catalog NumberS-BDCHT-M
Chargennummer25-1304 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum03/06/2025 Catalog NumberS-BDCHT-M
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Ansell™ BioClean-D™ Sterile Einweg-Overalls mit Kapuze und Daumenschlaufen > Größe: Mittel; Brust: 92 bis 100 cm; Höhe: 170 bis 176 cm