Learn More
Ansell BioClean-D™ nicht sterile lange Armstulpen für den Einmalgebrauch
Die BioClean-D™ Armstulpen sind aus antistatischem, fusselarmem CleanTough™ Material gefertigt und bieten ausgezeichneten Komfort und Schutz. Sie verfügen über elastische Bereiche an den Oberarmen und Bündchen. Die Einheitsgröße wurde speziell für das schnelle und einfache Anziehen entwickelt
Marke: Ansell BDSC-L
146.08 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24156" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Die BioClean-D™ Armstulpen sind aus antistatischem, fusselarmem CleanTough™ Material gefertigt und bieten ausgezeichneten Komfort und Schutz. Sie verfügen über elastische Bereiche an den Oberarmen und Bündchen.Die Einheitsgröße wurde speziell für das schnelle und einfache Anziehen entwickelt
- Elastische Arme und Bündchen
- Fusselarmes, antistatisches CleanTough™-Gewebe
- Für den Einsatz in Reinräumen der ISO-Klasse 4
- Universalgröße
- Gesamtlänge: 500mm
Spezifikation
Standard | |
Double Laminate Microporous Fabric | |
Ja | |
BDSC | |
ISO 9001:2015, (EU)2016/425, EN ISO 13034:2005+A1:2009, EN ISO 14325, EN 1149-5:2008, EN 530, EN 7854, EN 6530, EN 13934-1, EN 9073-4, EN 863, EN 13935-2, ASTM F739-12 | |
19,6 in. | |
6 Bags, 30/Bag |
Ärmelschutz | |
Unsteril | |
Elastic Ends | |
Cleanroom, Clinical, Medical, Laboratory | |
(EU)2016/425, EN ISO 13034:2005+A1:2009, EN ISO 14325, EN 1149-5:2008, EN 530, EN 7854, EN 6530, EN 13934-1, EN 9073-4, EN 863, EN 13935-2 | |
500 mm | |
Class 10 (ISO 4) |
Videos
-
Nitritex Bioclean-D
Aktionen
-
Mehrere Hersteller
Spotlight
Entdecken Sie zahlreiche Rabatte in verschiedenen Produktbereichen, einschließlich Chemikalien, allgemeiner Laborbedarf, Life Science, Geräte und Ausstattung, Verbrauchsmaterialien und Sicherheit.Aktionscode: 24156Gültig bis zum: 2025-06-30