Learn More
Ansell Kimtech A5 sterile Ärmelschoner Artikelnummer.: 15196415
Zum Warenkorb hinzufügen
Ansell Kimtech A5 sterile Ärmelschoner
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 15196415
Standard
Click to view available options
Größe:
Standard
Artikelnummer. 15196415
Marke: Ansell 36077
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Sterile Reinraum-Ärmelschoner mit CLEAN-DON™
  • Garantierte Konformität:- PSA-Kat. I gemäß (EU-)Verordnung 2016/425; - Konformitätszertifikat nach Charge online verfügbar; - Sterilitätszertifikat nach Charge online verfügbar
  • Geeignet für den Einsatz in sterilen Reinraumumgebungen und Labors der ISO-Klasse 5 (EU GMP A). Ergänzende technische Informationen als Beleg der Einhaltung von Vorschriften sind enthalten
  • Mit fortschrittlicher CLEAN-DON™
Vorteile von Greener Choice
  • Umweltvorteile umfassen:
    • Recycelbar
Spezifikation
Größe Standard
Produkttyp Protective Sleeve
Material Polypropylen
Sterilität Steril
Einwegprodukt Single-use
Verschlusstyp Hook and Loop Strap
Saumtyp Genäht
Latexfrei Ja
Modell 36077
Zertifizierung/Konformität Type 6 PPE Category III
Zertifizierungen/Konformität (Europa) PPE Cat I, Regulation (EU) 2016/425
Enthält Daumenschlaufe
Länge (angloamerikanisch) 18 in.
Länge (metrisch) 45.7 cm
Cleanroom Class Class 100 (ISO 5)
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
RightCycle
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Ansell Kimtech A5 sterile Ärmelschoner >