Learn More
Ansell Bioclean Biotac™ Nitril-Handschuhe
Nicht sterile Reinraum-Handschuhe mit erstklassigem Griff
Marke:  Ansell BIOTAC-M
225.85 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24381" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15258168
  • 376.00 CHF / 1000 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 10-07-2025
Beschreibung
  • 12 in. Länge
  • Beidhändig
  • AQL 1,5
  • Texturierte Finger, puderfrei
  • Nitril ist beständig gegen eine Vielzahl von Chemikalien.
  • ESD-Eigenschaften
  • Verarbeitet, um Kompatibilität mit ISO-Klasse 5 zu gewährleisten
  • Geeignet für Produktion und Herstellung, kontrollierte und entscheidende Umgebungen, Labor und Forschung
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
CE 0598, EN 420:2003 + A1:2009, EN 421:2010, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN 455 Teil 2, Lebensmittelkontakt, Kategorie III
1,5
Teilweise texturiert
0,17 mm
Ja
4,3 mil
Puderfrei
Unsteril
0,17 mm
BIOTAC-M
12 in.
Klasse 100 (ISO 5)
Weiß
6,7 mil
Beidhändig
Nitril
0,11 mm
M
6,7 mil
ISO 9001, PSA-Verordnung 2016 425 Modul D
BioClean™ Biotac BIOTAC
30,5 cm
Videos
  • Nitritex Bioclean glove range
    Video Player is loading.
    Current Time 0:00
    Duration 0:00
    Loaded: 0%
    Stream Type LIVE
    Remaining Time 0:00
    1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected
      Nitritex Bioclean glove range
    Zertifikate
    Aktionen
    Aktionen
    Berichtigung von Produktinhalten
    Name des Produkts
    Ansell Bioclean Biotac™ Nitril-Handschuhe > Mittel