Learn More
Ansell Nitrilite™ Naturfarbene Handschuhe der Serie 93-311 aus Nitril
Hergestellt in einer kontrollierten, puderfreien Umgebung mit außergewöhnlich geringen Mengen an extrahierbaren Substanzen und Partikeln für ausgezeichneten Produktschutz.
430.00 CHF - 531.65 CHF
Spezifikation
Produkttyp | Controlled Environment Gloves |
---|---|
Sterilität | Unsteril |
Dicke (metrisch) | 0.12 mm |
Produktcode | Marke | Größe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Größe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
11796723
|
Ansell
933116 |
6 | N/A | |||||||
11736733
![]() |
Ansell
93311100 |
10 |
430.00 CHF
1000 Stück |
Verfügbar ab: 26-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11706733
![]() |
Ansell
93311070 |
7 |
430.00 CHF
1000 Stück |
Verfügbar ab: 01-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11716733
![]() |
Ansell
93311080 |
8 |
430.00 CHF
1000 Stück |
Verfügbar ab: 26-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
12336347
![]() |
Ansell
93311090 |
S |
430.00 CHF
1000 Stück |
Verfügbar ab: 01-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
- 100 % Nitrilpolymer verhindert das Risiko von Allergien im Zusammenhang mit Latexprotein
- Nitrilbeschichtung
- Texturiertes Fingerspitzen-Griffdesign
- Rollrand
Spezifikation
Controlled Environment Gloves | |
Unsteril | |
0.12 mm |