Learn More
Ansell Nitrilite™ Naturfarbene Handschuhe der Serie 93-311 aus Nitril
Click to view available options
Größe:
10
6
7
8
S
Beschreibung
- 100 % Nitrilpolymer verhindert das Risiko von Allergien im Zusammenhang mit Latexprotein
- Nitrilbeschichtung
- Texturiertes Fingerspitzen-Griffdesign
- Rollrand
Spezifikation
Spezifikation
Klassifikation | PPE-Kategorie I |
Farbe | Naturfarben |
Einwegprodukt | Zur einmaligen Verwendung |
Oberflächenbehandlung außen | Glatt |
Hand | Beidhändig |
Material | Nitril |
Gepudert | Gepudert |
Produkttyp | Dünnwandige Latex-Untersuchungshandschuhe |
Größe | S |
Sterilität | Unsteril |