Learn More
Niob(V)-oxid, 99.95 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11357938
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Niob(V)-oxid, 99.95 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11357938
25 g, 25 Gramm
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Menge:
25 g
100 g
missing translation for 'unitSize'
100 Gramm
25 Gramm
Artikelnummer. 11357938
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 036478.14
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Für Vakuumabscheidung
Niobium(V) oxide is used for vacuum deposition, as an alternate electrode to lithium metal in advanced fuel cells, Applied in the solid state formation of an unusual cation deficient perovskite. And it is also used in Electrical and Electronic Products.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1313-96-8
Summenformel Nb2O5
Molekulargewicht (g/mol) 265.81
MDL-Nummer MFCD00011128
InChI-Schlüssel ZKATWMILCYLAPD-UHFFFAOYSA-N
Synonym niobium oxide, niobium v oxide, niobium pentoxide, diniobium pentaoxide, niobia, niobium pentaoxide, diniobium pentoxide, niobium 5+ oxide, nobum oxdeMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 123105
SMILES O=[Nb](=O)O[Nb](=O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Niobium(V) oxide
Schmelzpunkt 1520°C
Farbe Weiß
Physikalische Form 3 bis 12 mm gesinterter Klumpen
Menge 25 g
Prozentgehaltsbereich 99.95% (metals basis)
Löslichkeitsinformationen Soluble in HF. Insoluble in water.
IUPAC-Name Dioxoniobiooxy(dioxo)niob
Formelmasse 265.81
Geruch Geruchsneutral
Aussehen White 3-12mm Sintered Lump
Dichte 4.6
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerR12I027 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum11/08/2022 Catalog Number036478.14,036478.22
ChargennummerY29H022 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/04/2022 Catalog Number036478.14,036478.22
ChargennummerC12S003 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2021 Catalog Number036478.14,036478.22
ChargennummerP23E037 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2021 Catalog Number036478.14,036478.22
ChargennummerK08Y026 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2021 Catalog Number036478.14,036478.22
Name des Produkts
Niob(V)-oxid, 99.95 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals >