Learn More
Niobium(V) oxide, 99.99 %, (Spurenmetallbasis), Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10153970
Lager vorrätig
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Niobium(V) oxide, 99.99 %, (Spurenmetallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10153970 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
50 g, Kunststoffflasche, 50 Gramm
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
250 g
Verpackung:
Glasflasche
Kunststoffflasche
Packungsgröße:
10 Gramm
250 Gramm
50 Gramm
Artikelnummer. 10153970
Marke: Thermo Scientific Acros 193630500
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 1313-96-8 | Nb2O5 | 265.81 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Für die Ultra-Spurenanalyse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1313-96-8
Summenformel Nb2O5
Molekulargewicht (g/mol) 265.81
MDL-Nummer MFCD00011128
InChI-Schlüssel ZKATWMILCYLAPD-UHFFFAOYSA-N
Synonym niobium oxide, niobium v oxide, niobium pentoxide, diniobium pentaoxide, niobia, niobium pentaoxide, diniobium pentoxide, niobium 5+ oxide, nobum oxde
PubChem CID 123105
SMILES O=[Nb](=O)O[Nb](=O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Niobium(V) oxide
Schmelzpunkt 1520.0°C
Farbe Weiß
CAS Min. % 99.95
CAS Max. % 100.0
Physikalische Form Pulver
Menge 50 g
Prozentgehaltsbereich 99.99%
Strukturformel Nb2O5
Merck Index 15, 6645
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in hf and hot h2so4, soluble in fused potassium hydrogen sulfate or, carbonates or hydroxides of the alkali metals
IUPAC-Name Dioxoniobiooxy(dioxo)niob
Formelmasse 265.8
Reinheit (%) 99.99%
Güte Spurenmetallbasis
Verpackung Kunststoffflasche
Relative Dichte 4.47
Dichte 4.4700g/mL
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Artikelnummer
ChargennummerA0471784 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/05/2025 Artikelnummer193630500,193630100,193632500
ChargennummerA0468825 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/01/2025 Artikelnummer193630500,193630100,193632500
ChargennummerA0467162 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/11/2024 Artikelnummer193630500,193630100,193632500
ChargennummerA0464369 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/07/2024 Artikelnummer193630500,193630100,193632500
ChargennummerA0462817 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum20/05/2024 Artikelnummer193630500,193630100,193632500
Name des Produkts
Niobium(V) oxide, 99.99 %, (Spurenmetallbasis), Thermo Scientific Chemicals >