Learn More
Niob(V)-oxid, 99.9 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11331149
Niob(V)-oxid, 99.9 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11331149
100 g, 100 Gramm
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
500 Gramm
Artikelnummer. 11331149
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 011366.22
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
CAS: 1313-96-8 | Nb2O5 | 265.81 g/mol
Niobium pentoxide is the precursor to a majority of niobium compounds, powder metallurgy products and alloys. It is also used in glass, optic and ceramic applications. The nanoparticles of niobium pentoxide are useful in the preparation of electrochemical capacitors and cathodes. In addition, appropriate preparations of this compound can be used as a dietary supplement in the food industry. It is a precursor to lithium niobate which finds extensive use in piezoelectric sensors, anti-aliasing filters, optical waveguides, mobile phones, surface acoustic devices, optical modulators including linear and non-linear optical applications.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1313-96-8
Summenformel Nb2O5
Molekulargewicht (g/mol) 265.81
MDL-Nummer MFCD00011128
InChI-Schlüssel ZKATWMILCYLAPD-UHFFFAOYSA-N
Synonym niobium oxide, niobium v oxide, niobium pentoxide, diniobium pentaoxide, niobia, niobium pentaoxide, diniobium pentoxide, niobium 5+ oxide, nobum oxde
PubChem CID 123105
IUPAC-Name [(dioxoniobio)oxy]dioxoniobium
SMILES O=[Nb](=O)O[Nb](=O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Niobium(V) oxide
Schmelzpunkt 1520°C
Farbe Weiß
Physikalische Form Pulver
Menge 100 g
Prozentgehaltsbereich 99.9% (metals basis)
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water. Soluble in hydrogen fluoride.
Formelmasse 265.81
Geruch Geruchsneutral
Aussehen White powder or lump
Dichte 4.6 g/cm3 at 20°C
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Artikelnummer
ChargennummerX11K027 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum05/11/2024 Artikelnummer011366.22,011366.36
Chargennummer10251457 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum30/08/2024 Artikelnummer011366.22,011366.36
ChargennummerN22I003 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/04/2022 Artikelnummer011366.22,011366.36
ChargennummerW22G062 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/11/2021 Artikelnummer011366.22,011366.36
ChargennummerU05F012 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/11/2021 Artikelnummer011366.22,011366.36
Name des Produkts
Niob(V)-oxid, 99.9 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals >