Learn More
Niob(V)-oxalathydrat, Thermo Scientific Chemicals
66.95 CHF - 810.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS 1660137-09-6
MDL-Nummer MFCD00050743
Synonym niobium v oxalate, niobium oxalate
PubChem CID 121233648
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
11410121
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
044819.14
25 g
66.95 CHF
25 Gramm
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
11420121
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
044819.22
100 g
205.00 CHF
100 Gramm
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
11430121
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
044819.36
500 g
810.00 CHF
500 Gramm
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 08-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Niobium(V) oxalate hydrate is used as doping precursors in the PZT composition to improve its piezoelectric properties. It is also used in the preparation of niobium pentoxide.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
1660137-09-6
MFCD00050743
niobium v oxalate, niobium oxalate
121233648
Spezifikation
Niobium(V) oxalate hydrate
Pulver
MFCD00050743
CRIYBCSTIVPHBQ-UHFFFAOYSA-N
Niob; Oxalsäure; Hydrat
121233648
Geruchsneutral
1660137-09-6
C10H12NbO21
niobium v oxalate, niobium oxalate
C(=O)(C(=O)O)O.C(=O)(C(=O)O)O.C(=O)(C(=O)O)O.C(=O)(C(=O)O)O.C(=O)(C(=O)O)O.O.[Nb]
561.091
538.04 (Anhydrous)
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
P264b-P270-P280-P301+P312-P302+P352-P312-P330-P363-P501c
H302+H312
missing translation for 'einecsNumber' : 244-341-5
missing translation for 'tsca' : Ja
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Product Certifications
Name des Produkts
Niob(V)-oxalathydrat, Thermo Scientific Chemicals