Learn More
Niob(V)-oxalathydrat, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Niobium(V) oxalate hydrate is used as doping precursors in the PZT composition to improve its piezoelectric properties. It is also used in the preparation of niobium pentoxide.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Niobium(V) oxalate hydrate |
Physikalische Form | Pulver |
Menge | 25 g |
Summenformel | C10H12NbO21 |
InChI-Schlüssel | CRIYBCSTIVPHBQ-UHFFFAOYSA-N |
SMILES | C(=O)(C(=O)O)O.C(=O)(C(=O)O)O.C(=O)(C(=O)O)O.C(=O)(C(=O)O)O.C(=O)(C(=O)O)O.O.[Nb] |
IUPAC-Name | Niob; Oxalsäure; Hydrat |
Molekulargewicht (g/mol) | 561.091 |
Formelmasse | 538.04 (Anhydrous) |
Geruch | Geruchsneutral |
Produktvorschläge
Customers who viewed this item also viewed.
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
X01K051 | Analysenzertifikat | 05/11/2024 | 044819.14,044819.36,044819.22 |
S14I039 | Analysenzertifikat | 27/06/2022 | 044819.14,044819.36,044819.22 |
P27A006 | Analysenzertifikat | 08/12/2021 | 044819.14,044819.36,044819.22 |
E08Y037 | Analysenzertifikat | 08/12/2021 | 044819.14,044819.36,044819.22 |
H29S046 | Analysenzertifikat | 08/12/2021 | 044819.14,044819.36,044819.22 |